Search
La respuesta depende del tipo de análisis de cromatografía de intercambio iónico que esté llevando a cabo y de las características especiales que necesite. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de cromatografía iónica (IC), desde sistemas sólidos y básicos para análisis cotidianos hasta sistemas de alta presión con generación de eluyente electrolítico. Explore la siguiente guía de selección para descubrir qué sistema de cromatografía iónica es más adecuado para su laboratorio.
|
| ||
Aplicaciones típicas | |||
| Kits para análisis de aniones o cationes comunes | Análisis sencillo con mayor precisión | Análisis de rendimiento sencillo a alto | Análisis de rendimiento sencillo a alto y complejo |
Descripción | |||
| Creado para mantener bajos costes de funcionamiento, el sistema de IC Thermo Scientific Dionex Easion es un sistema de IC isocrático de doble pistón integrado que emplea tecnologías probadas para ofrecer resultados fiables. | El sistema de IC Thermo Scientific Dionex Aquion es una plataforma sencilla y compacta con un funcionamiento sin complicaciones para laboratorios con limitaciones presupuestarias. Es compatible con la supresión electrolítica y contiene un desgasificador de vacío para la desgasificación en línea de los eluyentes. | El sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex Integrion, fiable y fácil de usar, lleva a cabo análisis versátiles y eficaces. Ofrece configuraciones de detectores flexibles, generación de eluyentes automatizada y capacidades de alta presión para un análisis más rápido sin comprometer la calidad de los datos. | El sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000 es el primer sistema de IC modular del mundo y contiene configuraciones estándar, de microorificio, capilares e híbridas para proporcionar la mejor resolución, velocidad y sensibilidad de su clase y capacidades de IC x IC. |
Supresión en un solo dispositivo | |||
|
|
|
|
Software que controla instrumentos de varios proveedores | |||
|
|
|
|
Herramienta de desarrollo de métodos integrada | |||
|
|
|
|
Seguimiento automatizado de consumibles | |||
|
|
| |
Conexiones de volumen muerto ultrabajo | |||
|
|
| |
Gradientes electrolíticos de alta presión | |||
|
|
| |
Generación de eluyente electrolítico | |||
|
|
| |
Detector integrado | |||
|
|
| |
Capacidades de generación de eluyente doble | |||
|
|
| |
Configuraciones de bomba múltiples | |||
|
|
| |
Aplicaciones 2D-IC | |||
|
|
| |
Gradientes mecánicos | |||
|
|
| |
Configuraciones simples y dobles | |||
|
| ||
| Amplias opciones de caudal | |||
| |||
| Zonas de temperatura de columna doble | |||
| |||
| Configuración modular y flexible | |||
| |||