Search
Seleccione componentes innovadores e inteligentes adecuados para su sistema y aplicación HPLC o UHPLC Thermo Scientific. Todos los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish y Ultimate 3000 Thermo Scientific se fabrican con cuatro tipos principales de componentes. Elija entre una amplia selección de bombas, muestreadores automáticos, compartimentos de columna termostatizados y detectores. Independientemente de que necesite una configuración de flujo nano, capilar, microcalibre, analítica o semipreparativa, nuestros componentes de cromatografía líquida garantizan un funcionamiento fiable, preciso y exacto.
|
|
|
|
| Descripción | |||
| Elija entre bombas HPLC y UHPLC binarias, cuaternarias, de gradiente doble, isocráticas y nano/micro para separaciones reproducibles. | Aumente la precisión en todo el rango de inyección para inyecciones de muestra rápidas y reproducibles con contaminación cruzada mínima. | Aproveche el control constante de temperatura de columna para lograr tiempos de retención estables. | Cuantifique sus analitos objetivo con la gama de detectores de HPLC y UHPLC eficaces de alta sensibilidad. |
Experimente unas condiciones de presión operativa exactitud y precisión de flujo sin rival en la industria al utilizar bombas Vanquish and UltiMate 3000 Thermo Scientific. Las bombas de HPLC y UHPLC Vanquish ofrecen volumen de retardo de gradiente optimizado, perfiles de gradiente excepcionales, exactitud de flujo inigualable y durabilidad. Todas las bombas Vanquish se fabrican con tecnología SmartFlow Thermo Scientific, que compensa automáticamente el cambio de compresibilidad de disolvente. Las bombas de HPLC y UHPLC UltiMate 3000 ofrecen una fiabilidad comprobada para satisfacer las necesidades y requisitos de la aplicación.
Los innovadores muestreadores automáticos de HPLC y UHPLC Thermo Scientific, cuidadosamente diseñados, y los módulos de extensión garantizan una inyección fiable, precisa y exacta dentro de su rango de funcionamiento. Son compatibles con una amplia gama de formatos de gradillas de muestras.
Controle sus separaciones con mayor fiabilidad mediante el uso de los compartimentos de columnas HPLC y UHPLC Thermo Scientific. El precalentamiento activo o pasivo garantiza que el disolvente que entra en la columna coincide con la temperatura de la columna y reduce la pérdida de rendimiento por los efectos de la temperatura. Gracias a los dos modos de termoestatización de columnas (aire constante y forzado) es posible perfeccionar la separación para adaptarla fácilmente a los métodos existentes y garantizar temperaturas uniformes para análisis UHPLC.
Ofrecemos una amplia gama de detectores para sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish y UltiMate 3000 Thermo Scientific para detección fiable de los analitos en la muestra.
Los accesorios, tubos, kits y accesorios de apriete manual Viper y nanoViper Thermo Scientific permiten conectar rápidamente módulos, válvulas y columnas de HPLC. Esto permite conexiones libres de fugas que mejoran los resultados cromatográficos, ya que minimizan el volumen muerto.
Los accesorios Viper y nanoViper no requieren herramientas para la instalación, son compatibles con conexiones estrechas (p. ej., válvulas de 10 puertos) y combinan la simplicidad con un alto rendimiento.
Los accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific para sistemas de HPLC y UHPLC, sellan la punta de los tubos y prácticamente eliminan el volumen muerto. Estos accesorios reutilizables facilitan la tarea de conectar el sistema de HPLC o UHPLC sin herramientas para realizar conexiones reproducibles sin fugas a presiones de hasta 1500 bares.
Monitor de disolventes Vanquish
Determinados sistemas de HPLC y UHPLC son compatibles con el monitor de disolventes Vanquish, que mide con precisión los niveles de líquido en cada canal de disolvente y el contenedor de residuos para agilizar los procedimientos operativos estándar (SOP, por sus siglas en inglés). Como parte de la comprobación de preparación de secuencias, el sistema advierte automáticamente al usuario en caso de que no haya suficiente diluyente o capacidad de residuos para completar la secuencia de las muestras, lo que evita daños en el sistema y la columna y garantiza resultados "exactos desde el principio".
Interfaz de usuario de Vanquish
Consulte el estado, rendimiento y equilibrio del sistema de forma inmediata con la interfaz de usuario Vanquish Thermo Scientific. Esta interfaz fácil de usar permite a los operadores entender rápidamente el estado del sistema y resolver problemas. La interfaz plurilingüe incluye tutoriales de mantenimiento sencillos para guiar incluso a los operadores novatos a la hora de conseguir que el sistema proporcione resultados de una forma fiable.
Colectores de fracciones
Los versátiles colectores de fracciones Thermo Scientific admiten purificación desde aplicaciones nano a semipreparativas para sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish y UltiMate 3000 Thermo Scientific. El colector de fracciones Thermo Scientific Vanquish de alto rendimiento se integra completamente con nuestros sistemas LC de purificación analítica Thermo Scientific Vanquish, lo que le permite lograr una purificación exacta mediante fraccionamiento con precisión. Automatice la reinyección de fracciones con los exclusivos muestreadores de placas de pocillos UltiMate 3000 con colector de fracciones para aplicaciones de 2D-LC fuera de línea.
| Producto | Compatibilidad de sistemas | Termoestatización de muestras | Intervalo de caudal |
|---|---|---|---|
| Vanquish Integral Fraction Collector FT with fraction thermostatting | Vanquish | 4 °C – 40 °C | 0,05 – 10 ml/min |
| Colector de fracciones FT con enfriamiento de fracción |
Vanquish UltiMate 3000 |
4 °C (no configurable) |
0,50 – 150 ml/min |
| Colector de fracciones F |
Vanquish UltiMate 3000 |
No |
0,50 – 150 ml/min |
| Muestreador automático analítico de placas de pocillos con termostato WPS-3000TFC UltiMate 3000 |
UltiMate 3000 | 4 °C – 45 °C | 0,01 – 10 ml/min |
| Muestreador automático analítico biocompatible de placas de pocillos con termostato WPS-3000TBFC UltiMate 3000 |
UltiMate 3000 |
4 °C – 45 °C | 0,01 – 10 ml/min |