Search
Los sistemas HPLC y UHPLC Thermo Scientific Vanquish son los instrumentos de cromatografía líquida más avanzados disponibles. La plataforma Vanquish LC mejora el rendimiento, la repetibilidad y la fiabilidad sin sacrificar la calidad o la facilidad de uso. Los usuarios de la plataforma Vanquish LC tienen todo lo que necesitan para resolver los problemas analíticos más complicados de forma fiable.
La plataforma Vanquish LC se diseñó para hacerse cargo de cualquier aplicación, ya sea HPLC o UHPLC, moléculas pequeñas o grandes, mezclas simples o complejas. Esta plataforma innovadora, fácil de usar y de mantener proporciona separaciones fiables que superan los límites cromatográficos y ofrecen resultados sólidos continuamente. Independientemente de la configuración que elija, obtendrá una solución altamente integrada con conexiones de fluido optimizadas, proporcionando un tiempo de retención insuperable y una precisión de área máxima.
También se beneficiará del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, líder en el sector, fácil de usar y compatible con el método de configuración de eWorkflow, ePanels especializados, acceso abierto y herramientas inteligentes. El CDS Chromeleon ofrece un sistema de comunicación avanzado con control y funciones inteligentes de un único punto. También proporciona complementos directos para el sistema Vanquish a los sistemas de datos cromatográficos de otros fabricantes.
Para las muestras más complejas y difíciles o para aplicaciones en las que se pretende conseguir los tiempos de ciclo más cortos y el mayor rendimiento. El sistema de UHPLC Vanquish Horizon permite ejecutar partículas más pequeñas y dimensiones de columna con mayor fiabilidad para los flujos de trabajo de LC y LC-MS más exigentes.
Para ensayos que requieren más flexibilidad en disolventes para adaptarse a todas las aplicaciones. Los sistemas de UHPLC Vanquish Flex destacan desde el desarrollo de métodos hasta los análisis rutinarios. Con opciones de bomba binaria y cuaternaria, los sistemas de UHPLC Vanquish Flex ofrecen un rendimiento excepcional para flujos de trabajo de LC y LC-MS específicos.
Consiga un análisis rutinario ininterrumpido con los sistemas de HPLC Thermo Scientific Core, que permiten a sus operadores ofrecer resultados continuos. Independientemente de los sistemas que su laboratorio utilice actualmente, podrá cambiar a HPLC Vanquish Core fácilmente y sin problemas. Aumenta su productividad con menos trabajo.
Aumenta la productividad, el tiempo de actividad y adquiere más información sobre las muestras para incrementar la rentabilidad de la inversión. Los sistemas de UHPLC Vanquish Duo amplían las ventajas de la plataforma Vanquish mediante dos rutas de flujo para admitir tres flujos de trabajo (gradiente doble, en tándem e inverso) dentro de un sistema UHPLC integrado. Con la adición de la segunda ruta de flujo, mejora su productividad al ahorrar tiempo, costes en cada muestra y espacio en la mesa de trabajo sin poner en riesgo el rendimiento, la solidez o la facilidad de uso.
Ocho razones para elegir los productos Thermo Scientific para cubrir sus necesidades de cromatografía de líquidos con soluciones de HPLC avanzadas que proporcionan una estabilidad de tiempo de retención superior, una integración flexible en el laboratorio con un mantenimiento mínimo.
| Vanquish Horizon Sistema de UHPLC | Vanquish Flex Sistemas de UHPLC | Vanquish Core Sistemas de HPLC | ||
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento inigualable en aplicaciones que requieren un sistema de UHPLC de gama alta. | Mezcla de disolventes binarios o cuaternarios para un desarrollo rápido y fiable del sistema de UHPLC o métodos flexibles. | Elimine cualquier interrupción de los análisis rutinarios de HPLC. | ||
Rendimiento | Presión del sistema | ![]() Hasta 1500 bares | ![]() Hasta 1000 bares | ![]() Hasta 700 bares |
| Precisión del tiempo de retención | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Intervalo de flujo: | ![]() 5 ml/min | ![]() 8 ml/min | ![]() 10 ml/min | |
| Biocompatibilidad | N/D | |||
| Diseñar | Modular | |||
Componentes del sistema | bomba | Bomba binaria Vanquish H La bomba con la mayor contrapresión en 1500 bares. Es perfecta para cualquier rendimiento de gradiente desde poco profundo hasta balístico. | Bomba binaria Vanquish F Rendimiento de UHPLC para aplicaciones rutinarias exigentes hasta 1000 bares. Bomba cuaternaria Vanquish F Rendimiento de UHPLC con mayor flexibilidad de solvente de hasta 1000 bares. | Bomba binaria Vanquish C Simplicidad y rendimiento para aplicaciones de HPLC rutinarias de hasta 700 bares. Bomba cuaternaria Vanquish C Flexibilidad y fiabilidad para aplicaciones de HPLC rutinarias de hasta 700 bares. Bomba isocrática Vanquish C Simplicidad para aplicaciones de HPLC básicas de hasta 700 bares. |
| Muestreador automático | Muestreador dividido Vanquish HT Excelente precisión y tiempos de ciclo cortos con un innovador sistema de refrigeración de flujo de aire y una lectura de códigos de barras para la gestión de inventario para todos los flujos de trabajo de hasta 1500 bares. | Muestreador dividido Vanquish FT Disfrute de las mismas ventajas que ofrece el muestreador dividido Vanquish HT para aplicaciones de hasta 1000 bares. | Muestreador dividido doble Vanquish C/CT Ofrece una gran fiabilidad en las aplicaciones de HPLC rutinarias de hasta 700 bares. Termostatización opcional para muestras. | |
| Capacidad ampliada de muestras | Cargador Vanquish Un alimentador de placas y gradillas robotizado e inteligente que carga automáticamente las muestras en el muestreador automático y amplía la capacidad de muestras de todos los muestreadores Vanquish hasta 8832 muestras (23 placas de pocillos o 12 gradillas para viales) con la refrigeración innovadora por flujo de aire y una lectura de códigos de barras para la gestión del inventario. | |||
| Compartimento de la columna | Compartimento de la columna H de Vanquish Proporciona dos modos de termostatización de la columna (aire inmóvil y forzado), un acondicionamiento previo de disolventes activos y pasivos, así como un enfriamiento postcolumna para un control optimizado de sus separaciones y una transferencia de métodos avanzada. Intervalo de temperatura: 5-120 °C. | Compartimento de la columna C de Vanquish Alto rendimiento y flexibilidad en el modo de termostatización para simplificar la transferencia de métodos desde cualquier sistema HPLC. Intervalo de temperatura: 5-85 °C. | ||
| Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero. | Kits de accesorios para UHPLC Viper Solicite todos los accesorios y capilares de UHPLC que necesite para su sistema o aplicación en un solo kit. | |||
= no aplicable | = escaso | = bueno | = mejor | = óptimo |
* Se pueden utilizar diferentes combinaciones de bombas o muestreadores automáticos de Vanquish para la configuración deseada.
| Opciones de detector | Columnas de Vanquish | CDS Chromeleon |
|---|---|---|
Amplíe la capacidad de presión y solidez con las columnas desarrolladas para los sistemas Vanquish, lo que le permitirá separar los procesos científicos mejor, más rápido y más fácil que nunca.
|
|
Guía de selección de sistemas de HPLC
Utilice esta herramienta para clasificar los principales instrumentos de HPLC para sus aplicaciones en función de sus respuestas a los sencillos menús desplegables.
Calculadora del coste total de propiedad del sistema HPLC
Utilice esta herramienta para estimar el coste de la adquisición y puesta en marcha de los sistemas HPLC y UHPLC Thermo Scientific. Puede comparar los costes entre los instrumentos.
Calculadora de la transferencia de métodos de cromatografía líquida (LC)
Utilice esta calculadora en línea para transferir métodos de condiciones de HPLC a UHPLC. Calcule la nueva tabla de gradientes, ajuste los volúmenes de las muestras y los tiempos de ejecución si corresponde.
Póngase en contacto con un experto para que le ayude a decidir.
El Dr. Frank Steiner y el Dr. James Grinias presentan nuevas características en la plataforma Vanquish que permiten la transferencia fácil de métodos. Además, hablan sobre cómo los entornos de la columna térmica pueden revolucionar su experiencia con la UHPLC. Descubra cómo puede traspasar los límites de la cromatografía para cambiar la forma en la que se realizan los procesos científicos.