Recursos para la inspección farmacéutica
Explore nuestros recursos, como preguntas frecuentes, vídeos, folletos, documentos técnicos y mucho más, para obtener más información sobre nuestras soluciones de inspección de productos farmacéuticos de confianza.
Vídeos
Preguntas frecuentes
Estas técnicas se aplican en múltiples puntos en la fabricación de comprimidos y cápsulas, en el llenado de frascos y viales, blísteres y operaciones de envasado primario y secundario.
Se puede inspeccionar una amplia gama de productos farmacéuticos envasados mediante sistemas de rayos X, así como paquetes vacíos antes del llenado. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la detección de contaminantes de vidrio en viales de vidrio para productos liofilizados, la inspección de ampollas, la inspección de envases en blísteres en busca de comprimidos o cápsulas faltantes o dañados, y la inspección de polvos en bolsas de papel de aluminio metalizado o grandes recipientes sellados con papel de aluminio metalizado (cuando las soluciones tradicionales de detectores de metales son ineficaces).
Se ha trabajado para simular los efectos de la exposición a los rayos X de los equipos de inspección en las API, pero, dado el número de diferentes API producidas, dicho trabajo no permite una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, podemos afirmar que las energías de rayos X utilizadas y los niveles totales de exposición aplicados durante el proceso de inspección son bajos y, por lo tanto, es poco probable que tengan un impacto en la calidad, efectividad o vida útil de las API. Si un producto específico necesita inspección, los proveedores del sistema y los productores pueden realizar el trabajo para comprobar si hay un problema.
Las controladoras de peso en línea ayudan a garantizar la calidad de la producción mediante el pesaje preciso de los productos durante el proceso de fabricación. Están diseñados para detectar cualquier desviación del peso especificado, lo que puede indicar posibles problemas como llenado insuficiente o excesivo, contaminación del producto, piezas faltantes o mal funcionamiento del equipo.
Varias características de rendimiento son fundamentales para que las controladoras de peso en línea garanticen de forma eficaz la calidad de la producción. Estas incluyen:
Exactitud: La controladora de peso debe tener un alto nivel de precisión para proporcionar mediciones de peso precisas. Esto garantiza que cualquier desviación del peso especificado se detecte con alta sensibilidad.
Velocidad: La controladora de peso debe ser capaz de manejar la velocidad de la línea de producción sin causar cuellos de botella. Debe ser capaz de pesar rápidamente los productos a medida que se mueven por la línea.
Integración: La integración perfecta con otros equipos de la línea de producción, como máquinas de llenado o sistemas transportadores, es crucial. Esto permite la comunicación y sincronización en tiempo real para garantizar un pesaje preciso y un flujo de producción eficiente.
Gestión de datos: La controladora de peso debe tener capacidades sólidas de gestión de datos, como el registro de datos y la generación de informes. Esto ayuda a realizar un seguimiento y analizar las tendencias de producción, identificar posibles problemas y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
Las controladoras de peso en línea que combinan estas características críticas de rendimiento pueden desempeñar un papel vital en el mantenimiento de la calidad de la producción al garantizar pesos precisos y uniformes durante todo el proceso de fabricación.
Los detectores de metales en línea desempeñan un papel crucial para garantizar la calidad de la producción al detectar y eliminar cualquier contaminante metálico que pueda estar presente en el proceso de producción. Estos contaminantes pueden incluir fragmentos de metal, virutas u objetos extraños que podrían suponer un riesgo para la seguridad de los consumidores o dañar el equipo de producción.
Para garantizar un rendimiento eficaz, hay varias características de rendimiento críticas que los detectores de metales en línea deben poseer. La sensibilidad es un factor clave, ya que determina la capacidad del detector para detectar incluso las partículas metálicas más pequeñas. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor será el detector capaz de identificar los contaminantes.
Otra característica importante es la estabilidad, que hace referencia a la capacidad del detector para mantener un rendimiento consistente a lo largo del tiempo. Un detector estable minimiza las falsas alarmas y garantiza una detección fiable.
Además, la velocidad es crucial para los detectores de metales en línea, ya que necesitan funcionar a la velocidad de la línea de producción sin causar ninguna interrupción o retraso. Los tiempos de respuesta rápidos son esenciales para evitar que los productos contaminados lleguen a los consumidores.
Los detectores de metales en línea que poseen estas características críticas de rendimiento contribuyen significativamente a garantizar la calidad de la producción mediante la identificación eficaz de contaminantes metálicos y la eliminación de productos contaminados, lo que mejora la seguridad del producto y la satisfacción del consumidor.
Los sistemas de detección e inspección por rayos X en línea ayudan a garantizar la calidad de la producción al proporcionar una inspección en tiempo real de los productos durante el proceso de fabricación, identificando diversos defectos, contaminantes o inconsistencias. Al detectar estos problemas de manera oportuna, los sistemas de detección de rayos X en línea ayudan a evitar que los productos defectuosos o potencialmente inseguros lleguen a los consumidores.
Varias características de rendimiento son fundamentales para los sistemas de detección por rayos X en línea. En primer lugar, la sensibilidad es crucial para detectar incluso los defectos o contaminantes más pequeños. El sistema debe ser capaz de identificar estos problemas de forma fiable, incluso a altas velocidades de producción. La velocidad y la precisión son importantes para garantizar una interrupción mínima de la línea de producción mientras se mantienen resultados de inspección precisos. El sistema debe ser capaz de procesar los productos rápidamente sin comprometer la exactitud de la detección.
Además, la fiabilidad y la solidez son características fundamentales para los sistemas de detección por rayos X en línea. Deben ser capaces de funcionar de forma consistente y soportar las demandas de los entornos de producción continua, garantizando un tiempo de inactividad mínimo y requisitos de mantenimiento.