그린 수소 공정
그린 수소는 미래의 잠재적인 연료이자 에너지 운반체로 주목받고 있습니다. 전기분해를 통해 그린 수소를 생산하는 과정에서 순도는 가장 중요한 요소이며, 이를 위해 수소와 기타 가스의 정확한 분석이 필수적입니다. 이러한 분석은 이 잠재적인 청정 에너지 연료를 성공적으로 생성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
Thermo Scientific 공정 질량 분석기는 그린 수소 생산을 위한 가스 분석에 최적화된 도구로, 강력한 기능을 제공합니다:
  • 빠르고 정밀한 실시간 가스 분석 (포인트당 1~20초)으로 공정 변화를 정확하게 추적
  • ppm에서 100%까지의 동적 범위 지원
  • 90일 이상 유지되는 높은 안정성으로 보정 주기 최소화
  • 완전 자동화 및 프로그래밍 가능한 분석 및 보정 방식
  • 초정밀 자기 섹터 기술
  • 99.7% 이상의 가동률을 보장하는 신뢰성 높은 고장 방지 설계
  • 최대 64개 샘플 지점을 측정할 수 있는 멀티 스트림 인렛
  • 사용자 친화적인 인터페이스로 질량분석기 운용 경험이 없어도 쉽게 사용 가능
  • 단일 분석기로 수소 및 산소 순도와 혼합 가스 흐름을 측정
  • 실험실 및 산업 플랜트를 위한 맞춤형 솔루션
  • 전 세계를 지원하는 전문가 그룹
  • 1,000개 이상의 글로벌 설치 사례를 바탕으로 입증된 신뢰성
제품
Scalable Solution
확장가능한 솔루션
연구개발부터 대규모 생산까지의 모든 단계에서 지원 가능하도록, Thermo Scientific Prima BT 벤치탑 공정 질량분석기와 Thermo Scientific Prima PRO 공정 질량분석기에서 자기 섹터 질량분석 솔루션을 제공합니다.
Prima BT 에 대해 더 알아보기  Prima Pro 에 대해 더 알아보기
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
인라인 분석 기술을 활용하여 공정 이해도를 향상시키세요
실시간 모니터링을 위해 라만 분광법을 활용하면 수소 생산 공정에 대한 보완적인 측정 기술로 사용될 수 있습니다.
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One process Raman Analyzer는 캐리어가스 없이  실시간 비파괴 분자 구성 분석을 제공하며, 수소 생산 방법의 효율성 및 순도에 대한 통찰력을 제공합니다.
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer 에 대해 더 알아보기
추천 자료
빠르고 정밀한 가스 분석 질량분석법을 통한 그린 수소 생산
빠르고 정밀한 가스 분석 질량분석법을 통한 그린 수소 생산
자세히 알아보기
재생 가능 수소 생산에 청신호가 켜지다
재생 가능 수소 생산에 청신호가 켜지다
자세히 알아보기
Green Hydrogen Webinar
Thermo Fisher Scientific과 CPH2가 협력하여 재생 가능 수소 생산에 청신호를 켜다
대부분의 선진국들은 CO2 배출을 줄이기 위한 청정 에너지 전략을 발표했으며, 향후 몇 십 년 안에 '넷 제로' 목표를 달성하려고 하고 있습니다.
이 목표를 실현하려면 화석 연료의 사용을 줄여야 하며, 필연적인 에너지 부족을 대체할 수 있는 대체 에너지원이 필요합니다.
Thermo Fisher Scientific 마케터 Daniel Merriman과 Clean Power Hydrogen(CPH2)의 실험실 기술자 Bridie Haxby와 함께하는 온라인 웨비나에 참여하여 전해조(Electrolyzer) 개발자들이 기술의 효율성과 효과성을 향상시키는 데 온라인 가스 분석 질량분석법을 어떻게 활용하는지 확인해보세요.
웨비나 등록하기
문의하기
Style Sheet for Global Design System