Surveillance en temps réel grâce à la technologie d'analyse des procédés
La technologie d'analyse des procédés (PAT) permet une prise de décision éclairée, une optimisation des processus et une fabrication continue basée sur une meilleure compréhension des processus. Les fabricants peuvent concevoir, contrôler et surveiller les paramètres de processus afin d'éviter les goulots d'étranglement ou les lots perdus. Étant donné que les méthodes PAT intègrent diverses techniques analytiques, comme la spectroscopie Raman de processus, les fabricants peuvent obtenir un flux de travail plus fiable et plus économique tout en garantissant une qualité de produit constante. La spectroscopie Raman de processus permet une analyse en ligne en temps réel, non destructive et sans nécessiter de préparation des échantillons. La solution Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman comprend un analyseur portatif et des sondes d'application spécifiques pour des données précises et fiables dans les secteurs biopharmaceutiques et industriels.
Capacités de MarqMetrix
Portable et facile à utiliser
Conçu pour une utilisation immédiate, permettant des mesures Raman très précises en moins de 15 minutes. Surveillance précise et continue là où vous en avez besoin avec étalonnage en usine.
Surveillance en temps réel et en ligne
Aucune préparation d'échantillons n'est nécessaire avec une analyse non destructive des processus en ligne à l'aide d'un matériel à un bouton et d'un logiciel facile à utiliser.
Logiciel de contrôle et de surveillance à distance
Le logiciel Thermo Scientific Lykos PAT, un logiciel de contrôle et de surveillance à distance conçu pour simplifier les complexités de la chimiométrie, fournit un flux de travail intuitif pour rationaliser les processus tout en atteignant les normes BPFa et la norme 21 CFR Part 11 de la FDA.
Fiable dans tous les secteurs
Mesure Raman simple, abordable et accessible pour les secteurs biopharmaceutiques, de fermentation industrielle et du gaz et du pétrole.
Solution « tout-en-un »
La solution tout-en-un est conçue pour rationaliser votre flux de travail et créer une expérience transparente de surveillance des processus grâce à un analyseur Raman de processus portable, des sondes spécialisées et un logiciel complet. 
Des programmes d’entretien flexibles pour répondre à vos besoins
Conçu pour optimiser la productivité et les performances tout au long du cycle de vie de votre analyseur Raman de processus. Les programmes comprennent des avantages de service exclusifs tels que l'assistance technique, les mises à jour logicielles, la formation et la couverture de la main-d'œuvre et des pièces pour la réparation en usine.