모든 응용 분야 및 실험실 환경을 위한 옵션 및 액세서리.
Heratherm 환경 챔버를 사용하면 광범위한 온도, 습도, 빛 요건을 안정적이고 정밀하게 제어할 수 있습니다. 다용도로 설계된 챔버는 제품 및 포장 안정성 시험, 식물 성장 및 동물 부화 응용 분야 전반에 걸쳐 이상적인 환경을 제공합니다.
안정성 및 배양 챔버부터 광 챔버에 이르기까지, 다양한 기능을 정교하고 사용하기 쉬운 패키지로 제공하여 신뢰할 수 있는 결과를 얻는데 도움이 됩니다.
이상적인 챔버를 만들기 위한 모듈식 설계 및 광범위한 옵션.
모든 Heratherm 환경 챔버 모델은 실험실에서 신뢰할 수 있는 장치로 제작되어 환경 요인을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 세심한 설계와 유연한 옵션 덕분에 더욱 다재다능하며 응용 분야와 실험실 환경에 완벽하게 맞는 구성으로 주문할 수 있도록 유연성을 제공합니다.
도어 옵션
응용 분야 요건에 따라 유리문 또는 내부 유리문이 있는 견고한 도어 중에서 선택할 수 있습니다. 추가 도어 옵션에는 왼쪽 또는 오른쪽 열림 및 도어 잠금 장치가 포함됩니다. 
캐비닛 옵션
캐비닛 옵션에는 다음이 포함됩니다. 챔버 내부의 이중 전기 소켓, 내부 물 탱크를 대신하여 깨끗한 급수관에 연결할 수 있는 급수 연결부, 챔버 내부에서 센서, 프로브, 액세서리 케이블 사용에 대한 대부분의 요구를 충족하는 두 개의 표준 액세스 포트. 맞춤형 액세스 포트 옵션은 저희에게 문의해주세요.
선반
의도한 용도에 따라 견고한 스테인리스 스틸, 강화 또는 천공된 스테인리스 스틸 선반 중에서 선택할 수 있으며, 선반당 30 kg / 66.1 lbs를 수용할 수 있습니다. 강화된 천공 스테인리스 스틸 선반은 최대 90 Kg / 198.4 lbs를 견딜 수 있습니다. 강화된 진탕 선반 시스템(옵션)은 챔버의 안정성을 증가시키고 작동 시 조용합니다. 
통합된 조명 옵션
광 챔버에서는 조명 색상과 강도의 범위를 프로그래밍할 수 있으며 최대 세 가지의 광 노출 수준을 선택할 수 있습니다. 두 가지 광 모듈 옵션 중에서 선택할 수 있습니다: 백색 LED 조명 및 UV LED 조명이 있는 ICH용 광 모듈, 또는 백색 LED 조명이 있는 식물/동물 성장용 광 모듈