Search
Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Barnstead incluyen una amplia gama de características que los hacen fáciles de usar y fiables. Diseñados teniendo en cuenta la personalización, los sistemas pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas.
Los entornos de laboratorio tienen un espacio limitado. Nuestra gama de sistemas de agua de laboratorio Thermo Scientific Barnstead ofrece pequeñas dimensiones, numerosas opciones de instalación y variedades de dispensación flexibles para que el agua de laboratorio pura y ultrapura esté siempre disponible, al mismo tiempo que optimiza el espacio para su trabajo.
Las opciones de instalación permiten el montaje bajo un armario, en la pared o en la mesa. Además, para una mayor movilidad, existen unidades independientes con ruedas.
Céntrese en el trabajo, no en el agua. La dispensación remota con las manos libres proporciona un control total y elimina la molestia de volver al sistema principal para ajustar los parámetros cuando sea necesario. Un dispensador remoto xCAD Plus o un dispensador y control ampliados presentan todos los controles del sistema al alcance de la mano y proporciona una mayor flexibilidad. Un radio de acción de 31 cm (32 pulgadas) proporciona agua a hasta 2,5 m (8 pies) del sistema de agua para un máximo de 2 dispensadores adicionales desde un solo sistema. Incluso puede dispensarse desde los tres simultáneamente. Disponible en sobremesa o en montaje en pared.
La dosificación de control electrónico le permite ajustar las especificaciones de agua, incluidos el volumen y el caudal. El dispensador controlado electrónicamente se llenará y apagará automáticamente con precisión.
Hay disponible una gama de tamaños de depósitos y tanque contenedores para adaptarse a la cantidad óptima de agua que necesita el laboratorio. Esta importante función garantiza que su laboratorio tenga acceso a agua pretratada, pura o ultrapura que está disponible para la carga de trabajo diaria.
¿Necesita más de un tipo de agua? Muchos de nuestros sistemas están configurados para producir varios tipos de agua, según sus necesidades. La configuración adecuada para su laboratorio tiene en cuenta el tipo de agua que utiliza, el volumen de almacenamiento y el caudal que se ajustan a los requisitos de su laboratorio. La configuración del sistema también incluirá determinados accesorios y opciones necesarios para elegir. Utilice nuestra guía de selección de modelos para encontrar el sistema adecuado para usted.
La purificación del agua es un proceso paso a paso que a menudo requiere una combinación de tecnologías, cada una de las cuales varía en la capacidad de eliminar contaminantes específicos. Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Barnstead emplean múltiples tecnologías, algunas de modo sinérgico, para eliminar impurezas y ofrecerle agua pura de forma consistente. En la siguiente tabla se ilustran las impurezas que elimina cada tecnología.
El agua para reactivos tiene especificaciones cuantitativas del nivel de pureza. Estas especificaciones han sido descritas por ASTM (sociedad estadounidense para pruebas y materiales) D1193. ISO (Organización Internacional de Normalización) 3696.
Medición de agua de reactivo (unidad) | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Resistividad (MΩ cm) a 25 °C. | >18 | >1 | >4 |
Carbono orgánico total (ppb) | <50 | <50 | <200 |
Sodio (ppb) | <1 | <5 | <10 |
Cloro (ppb) | <1 | <5 | <10 |
Sílice total (ppb) | <3 | <3 | <500 |
Dedique más tiempo a su trabajo y menos a la espera de piezas y mantenimiento con los sistemas y accesorios de Barnstead. Hemos diseñado nuestros sistemas con medios sencillos y procedimientos de reabastecimiento de cartuchos y mantenimiento automático sencillos que le permiten disfrutar de la flexibilidad del autoservicio o beneficiarse de un plan de servicio que satisfaga sus necesidades específicas.
La comodidad es clave para nuestros sistemas. Los cambios rápidos de los cartuchos gracias a nuestro diseño de conexión rápida simplifican el mantenimiento automático. Además, reabastezca los suministros cómodamente, ya que todas las piezas y accesorios necesarios se envían con un número de pieza.
La sustitución de la lámpara UV protege el sistema contra microorganismos y oxida compuestos orgánicos en el agua de suministro para obtener niveles adecuados de COT. Cambiar esta lámpara es tan sencillo como cambiar una bombilla.
La configuración simplificada del sistema y la purificación de agua de laboratorio fácil de usar ayudan a garantizar la entrega de agua pura y ultrapura a su laboratorio con solo pulsar un botón.
La monitorización avanzada del agua de suministro utiliza una celda de medición adicional que supervisa la conductividad del agua de suministro. El usuario recibe una alerta con un mensaje de error si las condiciones del agua caen por debajo de un valor establecido o si hay otras fluctuaciones en la calidad del agua de suministro. Debido a que el agua de suministro deficiente reduce la vida útil de los cartuchos, esta tecnología puede ayudar a ampliar los intervalos de mantenimiento preventivo y reducir los costes.
Están integradas funciones inteligentes, como una pantalla inclinable retroiluminada para facilitar la visualización de ángulos y la monitorización continua de parámetros críticos, que le avisarán inmediatamente si los parámetros están fuera de los ajustes. La interfaz intuitiva permite un funcionamiento sencillo mediante sensores, temporizadores y alertas de pureza, fugas, apagado automático y monitorización de consumibles.
Monitorización y registro continuos de las mediciones de carbono orgánico total (COT) en tiempo real, esta tecnología garantiza que la pureza del agua cumpla o incluso supere los requisitos más exigentes para aplicaciones sensibles. Un fotosensor comprueba continuamente la intensidad de la lámpara UV para evitar cualquier caída de la radiación UV medida que pueda provocar una medición incorrecta del COT.
Los sistemas con recirculación de depósitos recirculan continuamente el agua a través de todo el sistema para mantener la pureza y un volumen personalizado de agua entre usos durante largos períodos de tiempo.
La pureza es nuestra máxima prioridad Los sistemas de purificación de agua Barnstead, incluidos los filtros que purifican el agua de laboratorio, están fabricados con polipropileno virgen, lo que reduce la posibilidad de que se liberen compuestos orgánicos. Fabricamos con soldaduras, no con adhesivos. El sellado térmico elimina las tintas o colorantes utilizados en los números de lote y de producto. Se utiliza resina nueva y nunca se regenera para que la capacidad de grano sea exacta. Esta dedicación a la calidad está respaldada por una garantía sólida y por el suministro de servicio globales.
El polipropileno virgen y las uniones y uniones soldadas por ultrasonidos se utilizan para evitar la contaminación procedente de productos orgánicos y adhesivos químicos.
Las resinas de alta calidad de nuestros cartuchos maximizan la capacidad de filtrado de las aplicaciones y prolongan la vida útil del cartucho.