Element Crystal cub
Francium • Alkali Metal
Symbol: Fr
Date of discovery: 1939
Name origin: France
Appearance: unknown
Discoverer: Marguerite Perey
Obtained from: decay of actinium
Melting point: 300 K
Boiling point: 950 K
Density[kg/m3]: unknown
Molar volume: unknown
Protons/Electrons: 87
Neutrons: 136
Shell structure: 2,8,18,32,18,8,1
Electron configuration: [Rn]7s1
Oxidation state: 1
Crystal structure: cubic
While its existence was predicted by Mendeleev in the late nineteenth century, francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris. She named the new element after her country, France. It is the last element to be discovered in nature and has the lowest electronegativity and electron affinity of all the elements. Francium is the second rarest element found in the earth’s crust. It is the longest-lived isotope of actinium, with a half life of about 22 minutes.
Francium • Alkali Metal
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de basculación para mediciones de ARXPS
  • Fuente de iones de modo dual para capacidades de realización de perfiles de profundidad
  • Análisis de aislantes.
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
K-Alpha XPS
  • Espectroscopía de área seleccionable.
  • Monocromador microfocalizado.
  • Espectroscopía del estado químico de alta resolución.
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopía de alta sensibilidad.
  • XPS con fuente de rayos X no monocromática.
  • Analizador hemisférico de 180°.
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.