Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
Thermo Scientific™
Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
Cierre los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET/PETG con los tapones de HDPE, que proporcionan un sellado a prueba de fugas y fiable.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAcabado del cuelloFit for Purpose
342151-024024-415Estéril
342151-020020-415Estéril
342151-038438-430Estéril
Número de catálogo 342151-0240
Precio (USD)
-
Acabado del cuello:
24-415
Fit for Purpose:
Estéril
Cierre los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET/PETG con los tapones de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que proporcionan un sellado a prueba de fugas† y fiable. Estos fiables tapones de polietileno de alta densidad están irradiados con rayos gamma para proporcionar un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6.
Tapones de HDPE natural
  • Disponibles en acabado 20-415, acabado 24-415 y acabado 38-430
  • Sin componentes de origen animal (ACD)
  • Se ajustan a frascos de PET y PETG para medios de cultivo Nalgene, que se venden por separado sin tapones
Nota: Los tapones solo se ajustan a frascos Thermo Scientific Nalgene
Garantía: 90 días
The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadUSP Clase VI, USP <661.1>, no citotóxico, no hemolítico, no pirogénico.
DescripciónTapón para frascos de medios de cultivo
Para utilizar con (equipo)Frascos cuadrados de PET/PETG para medios de cultivo Nalgene
Acabado del cuello24-415
N.º por caja200
N.° por paquete200
EnvaseA granel
Tipo de productoTapón de rosca
ColorNatural
Fit for PurposeEstéril
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 200