Product Image
Invitrogen™

Super AquaBlue ELISA Substrate

당사의 새로운 Super AquaBlue ELISA Substrate는 ELISA용으로 강화된 ABTS(2,2'-아지노-비스-(3-에틸벤조티아졸린-6-술폰산)) 기질 용액으로서 높은 신호 감도와 낮은 백그라운드를 제공합니다. 이 제품은 안전하고자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
00-4203-56100 mL
00-4203-58500 mL
카탈로그 번호 00-4203-56
제품 가격(KRW)
96,000
온라인 행사
Ends: 15-Jul-2026
109,000
할인액 13,000 (12%)
Each
수량:
100 mL
제품 가격(KRW)
96,000
온라인 행사
Ends: 15-Jul-2026
109,000
할인액 13,000 (12%)
Each
당사의 새로운 Super AquaBlue ELISA Substrate는 ELISA용으로 강화된 ABTS(2,2'-아지노-비스-(3-에틸벤조티아졸린-6-술폰산)) 기질 용액으로서 높은 신호 감도와 낮은 백그라운드를 제공합니다. 이 제품은 안전하고 안정적이며 사용이 매우 편리합니다. 기존 ABTS 기질 용액과 마찬가지로, 당사의 새로운 Super AquaBlue ELISA Substrate는 홍당무과산화효소(HRP)로 라벨링된 프로브에 의해 산화되어 가용성, 청록색의 최종 산물을 얻을 수 있으며 이의 흡수율은 405nm에서 분광광도계로 측정됩니다.

다른 ABTS 용액과 다르게 Super AquaBlue ELISA Substrate는 감도가 높고 매우 안정적입니다(실온에서 18개월 또는 4°C에서 24개월). 이 제품은 단일 구성 요소로 편리함을 제공하도록 설계되었습니다(추가적인 H2O2 또는 기타 구성 요소 불필요).

Super AquaBlue ELISA Substrate는 종말점 반응용으로 적합하지만 키네틱 분석에도 이상적입니다. 산성 정지 용액을 사용한 반응 정지에도 청록색 최종 산물의 색상이나 흡수율 특성이 변하지 않습니다.

보고된 애플리케이션
ELISA

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
검출 방법Colorimetric
기질 특성Chemical Substrate
기질 유형HRP (Horseradish Peroxidase)
제품 유형ELISA Substrate
수량100 mL
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

What are the differences between TMB and Super AquaBlue?

TMB is a faster developing, stronger substrate that yields greater amplification/sensitivity/background. The use of an acid stop solution produces a yellow end product read at 450nm. Super AquaBlue is a slower developing blue/green substrate particularly useful for kinetic studies.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What other reagents will I need to run an ELISA using the antibody pairs?

When working with our matched pairs or uncoated ELISA kits, please refer to the user guide provided with your antibody-matched pair for kit-specific guidance. When designing your own ELISA, please utilize our ELISA Builder tool for reagent selection as well as our ELISA Development and Optimization pages for futher guidance.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.