HS-4 Swinging Bucket Rotor
Thermo Scientific™

HS-4 Swinging Bucket Rotor

이 제품은 단종되었습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호유형
004813-place Carrier
00479Bucket
004804-place Carrier
0048224-place Carrier
카탈로그 번호 00481
제품 가격(KRW)
-
유형:
3-place Carrier

이 제품은 단종되었습니다. 단종된 제품에 대한 대체 제품으로Thermo Scientific™ SH-3000 Swinging Bucket Rotor를 권장합니다.

  • 스윙 버킷 알루미늄 로터
  • 용량: 4 × 250mL(1L)
  • 최대 속도/RCF: 7500rpm/10,826 x g

호환 가능한 장치:

Thermo Scientific Sorvall™ Evolution™ RC, RC-6 Plus 원심분리기 시리즈

사양
각도90°
평균 RCF7,681 x g
용도(장비)HS-4 Aluminum Swinging Bucket Rotor
K 계수3912
최대 튜브 직경70.7 mm
최대 튜브 길이130.8 mm
최소 RCF4,536 x g
순중량23.8 lb. (10.8 kg)
반경(미터법)172.3 mm
반경(미터법) 최소72.2 mm
용량4 x 250 mL
물질Aluminum
최대 RCF10,836 x g
최대 속도7,500 rpm
유형3-place Carrier
Unit SizeEach