Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Invitrogen™

Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads

Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie. Fluorochromkonjugierter Antikörper bindet die sphärischenWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnzahl Tests
01-3333-4125
01-3333-42100
Katalognummer 01-3333-41
Preis (EUR)
111,65
Exklusiv online
149,00
Ersparnis 37,35 (25%)
Each
Anzahl Tests:
25
Preis (EUR)
111,65
Exklusiv online
149,00
Ersparnis 37,35 (25%)
Each

Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie. Fluorochromkonjugierter Antikörper bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen. Wie die Beads der ersten Generation binden sie sich an Maus-, Ratten- und Hamsterantikörper, binden aber auch an Kaninchen- und rekombinante menschliche Antikörper. Sie sind für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen ausgelegt, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633 bis 640 nm) angeregt werden. Im Gegensatz zu den Beads der ersten Generation gleicht Ultracomp eBeads Plus Zellen ähnlich aus, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.

Die Merkmale beinhalten:
• Kompatibilität mit mehreren Spezies – erfasst Maus-, Ratten-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
• Verbesserte Fluorophorkompatibilität

Jeder Tropfen der Beads beinhaltet zwei Populationen: Eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert. Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet. Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.

RUO (Nur für Forschungszwecke).
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)Durchflusszytometrie
Anzahl Tests25
ProduktlinieeBeads
Menge25 tests
ProdukttypKompensations-Beads
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the size of UltraComp eBeads Plus Compensation Beads?

The bead size is 5 µm.