Search
Search
| Número de catálogo | Esterilidad | Color del tapón | Etiqueta | N.° por paquete |
|---|---|---|---|---|
| 010100 también denominado 01 0100 | No estéril | Amarillo | Sin pestaña | 75/paq, premontado |
| 010001 también denominado 01 0001 | Estéril | Naranja | Con pestaña | 75/paq, premontado |
| 010038 también denominado 01 0038 | Estéril | Natural | Con pestaña | 75/paq, premontado |
| 010101 también denominado 01 0101 | No estéril | Blanco | Sin pestaña | 75/paq, premontado |
| 010180 también denominado 01 0180 | No estéril | Natural | Sin etiqueta | 300/paq., embolsados por separado |
| 010181 también denominado 01 0181 | No estéril | Blanco | Sin etiqueta | 300/paq., embolsados por separado |
| 010182 también denominado 01 0182 | No estéril | Rojo | Sin etiqueta | 300/paq., embolsados por separado |
| 010183 también denominado 01 0183 | No estéril | Azul | Sin etiqueta | 300/paq., embolsados por separado |
| 010195 también denominado 01 0195 | No estéril | Naranja | Sin etiqueta | 300/paq., embolsados por separado |
Prevent bio-hazardous spills with the proprietary, all plastic, leak-resistant seal of Thermo Scientific™ Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120 mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers. Wide-mouth containers are ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients. These stackable, shatter-resistant containers are manufactured from virgin polypropylene and feature the Bio-Tite™ system. They are tested at varying pressures, making them ideal for use in various transport systems.
Features:
Ordering Information:
Case of 300