Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers
El producto real puede variar
Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers
Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers
Thermo Scientific™

Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers

Prevent bio-hazardous spills with leak-resistant wide-mouth containers, ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadColor del tapónEtiquetaN.° por paquete
010180
también denominado 01 0180
No estérilNaturalSin etiqueta300/paq., embolsados por separado
010001
también denominado 01 0001
EstérilNaranjaCon pestaña75/paq, premontado
010038
también denominado 01 0038
EstérilNaturalCon pestaña75/paq, premontado
010100
también denominado 01 0100
No estérilAmarilloSin pestaña75/paq, premontado
010101
también denominado 01 0101
No estérilBlancoSin pestaña75/paq, premontado
010181
también denominado 01 0181
No estérilBlancoSin etiqueta300/paq., embolsados por separado
010182
también denominado 01 0182
No estérilRojoSin etiqueta300/paq., embolsados por separado
010183
también denominado 01 0183
No estérilAzulSin etiqueta300/paq., embolsados por separado
010195
también denominado 01 0195
No estérilNaranjaSin etiqueta300/paq., embolsados por separado
Número de catálogo 010180
también denominado 01 0180
Precio (MXN)
-
Esterilidad:
No estéril
Color del tapón:
Natural
Etiqueta:
Sin etiqueta
N.° por paquete:
300/paq., embolsados por separado

Prevent bio-hazardous spills with the proprietary, all plastic, leak-resistant seal of Thermo Scientific™ Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 120 mL (4 oz.) 53mm Specimen Containers. Wide-mouth containers are ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients. These stackable, shatter-resistant containers are manufactured from virgin polypropylene and feature the Bio-Tite™ system. They are tested at varying pressures, making them ideal for use in various transport systems.

Features:

  • 120mL (4 oz.) 53mm
  • Bio-Tite caps create leak-resistant seal for superior safety and handling
  • Dual-threaded caps create improved sealing
  • Sterilized by gamma irradiation, which eliminates potential contamination
  • Top and bottom positive grip knurls are easy to grip and open using latex gloves
  • Stackable containers are easy to store, saving lab space
  • Virgin polypropylene containers allow higher clarity to see samples, and will not become brittle
  • Sterile indicator tab assures tamper evidence
  • Bilingual English and Spanish label facilitates accurate usage

Ordering Information:
Case of 300

Especificaciones
Capacidad (métrico)120 mL
Color del tapónNatural
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónBio-Tite Lid
DescripciónCap and container bagged separately
Diámetro (métrico)53 mm
EtiquetaSin etiqueta
N.º por caja300/Cs.
N.° por paquete300/paq., embolsados por separado
Closure IncludedSí
MaterialVirgin Polypropylene
Tipo de productoSpecimen Container
FormaCilíndrico
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 300