Conjunto de control de drogas para THC (cannabinoide) DRI™
Product Image
Thermo Scientific™

Conjunto de control de drogas para THC (cannabinoide) DRI™

Elimine pasos para ahorrar tiempo en la preparación de reactivos con el conjunto de control de drogas para THC (cannabinoide) Thermo Scientific™ DRI™, que incluye ensayos listos para usar en formato líquido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadConcentración
01701 x 5 mL40 ng/mL
01681 x 5 mL60 ng/mL
02121 x 5 mL125 ng/mL
14011 x 25 mL40 ng/mL
14021 x 25 mL60 ng/mL
14041 x 25 mL125 ng/mL
02141 x 5 mL75 ng/mL
Número de catálogo 0170
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 x 5 mL
Concentración:
40 ng/mL

Elimine pasos para ahorrar tiempo en la preparación de reactivos con el conjunto de control de drogas para THC (cannabinoide) Thermo Scientific™ DRI™, que incluye ensayos listos para usar en formato líquido. Estos ensayos, que ofrecen una elevada precisión analítica, se han sometido a análisis de campo en una amplia gama de analizadores y gozan de muy buena acogida en los laboratorios donde el control de los costes y una productividad óptima son factores clave.

  • Uno de los menús más amplios disponibles
  • Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
  • Excelente correlación con GC/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
  • Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
Concentración40 ng/mL
DescripciónDRI™ THC (Cannabinoid) Drugs of Abuse Control 40ng/mL, 5mL
Cantidad1 x 5 mL
TipoControl
Analitos detectables11-nor-9-COOH-D9-THC
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach