Especificaciones
Punto de ebullición122°C
CAS50-21-5
Nombre del producto químico o materialLactic acid
ColorIncolora
Fórmula molecularH3CCH(OH)COOH
EnvaseAmber glass bottle, narrow mouth
Sinónimo2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid, DL-Lactic acid
GradoMulti-Compendial
Peso molecular (g/mol)90.08
Porcentaje de pureza88 to 92%
Cantidad4 L
Unit SizeEach