Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers
Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers
Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers
Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers
Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers
Thermo Scientific™

Samco™ Narrow Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers

Prevent bio-hazardous spills while conserving laboratory space with these stackable containers, featuring a proprietary, all plastic, leak-resistant seal.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadEtiquetaColor del tapónN.º por caja
020039
también denominado 02 0039
EstérilCon pestañaBlanco400/caja
020016
también denominado 02 0016
EstérilCon pestañaNaranja400/caja (a granel)
020214
también denominado 02 0214
EstérilCon pestañaNaranja400/caja
020038
también denominado 02 0038
EstérilCon pestañaNatural400/caja
020146
también denominado 02 0146
No estérilSin etiquetaAmarillo400/caja
020148
también denominado 02 0148
No estérilSin pestañaAmarillo400/caja
Número de catálogo 020039
también denominado 02 0039
Precio (MXN)
-
Esterilidad:
Estéril
Etiqueta:
Con pestaña
Color del tapón:
Blanco
N.º por caja:
400/caja
Prevent bio-hazardous spills while conserving laboratory space with stackable Thermo Scientific™ Samco™ Narrow-Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 48mm Specimen Containers. These shatter-resistant containers feature a proprietary, all plastic, leak-resistant seal. They are tested at varying pressures, making them ideal for use in various transport systems.
Features:
  • Dual-threaded caps create leak-resistant seal for superior safety and handling
  • Top and bottom positive grip knurls are easy to grip and open using latex gloves
  • Virgin polypropylene allows higher clarity to see samples, and will not become brittle
  • Sterile indicator tab assures tamper evidence
  • Bilingual English and Spanish label facilitates accurate usage

Ordering Information:

  • Available nonsterile or gamma irradiation sterilized
  • Available labeled or non-labeled
  • Available bulk or individually packed
  • In cases of 400
Especificaciones
Capacidad (métrico)90 mL
Color del tapónBlanco
Tamaño del tapón48 mm
Tipo de tapónBio-Tite Lid
DescripciónSterile; Tabbed label; White caps
Diámetro (métrico)48 mm
EtiquetaCon pestaña
N.º por caja400/caja
Closure IncludedSí
MaterialVirgin Polypropylene
Tipo de productoSpecimen Container
FormaCilíndrico
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 400