Search
Search
| Número de catálogo | Esterilidad | Color del tapón | Etiqueta | N.º por caja |
|---|---|---|---|---|
| 021016 también denominado 02 1016 | Estéril | Blanco | Tira de temperatura con pestaña | 300/caja, premontado |
| 020180 también denominado 02 0180 | No estéril | Blanco | Sin etiqueta | 400/caja, embolsado por separado |
| 021038 también denominado 02 1038 | Estéril | Natural | Con pestaña | 300/caja, premontado |
| 021051 también denominado 02 1051 | No estéril | Blanco | Sin pestaña | 300/caja., ensamblado con comprimido |
| 021090 también denominado 02 1090 | Estéril | Naranja | Con pestaña | 400/caja, premontado |
| 021102 también denominado 02 1102 | No estéril | Blanco | Sin pestaña | 300/caja, premontado |
| 021104 también denominado 02 1104 | No estéril | Natural | Sin pestaña | 300/caja, premontado |
| 021105 también denominado 02 1105 | No estéril | Amarillo | Sin pestaña | 300/caja, premontado |
| 021106 también denominado 02 1106 | No estéril | Blanco | Tira de temperatura con pestaña | 300/caja, premontado |
| 021140 también denominado 02 1140 | No estéril | Natural | Sin etiqueta | 300/caja, premontado |
| 021181 también denominado 02 1181 | No estéril | Blanco | Sin etiqueta | 300/caja, embolsado por separado |
Prevent bio-hazardous spills with the proprietary, all plastic, leak-resistant seal of Thermo Scientific™ Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 53mm Specimen Containers. Wide-mouth containers are ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients. These stackable, shatter-resistant containers are manufactured from virgin polypropylene and feature the Bio-Tite™ system. They are tested at varying pressures, making them ideal for use in various transport systems.
Features: