Search
Search
| Número de catálogo | Cantidad | Concentración |
|---|---|---|
| 0212 | 1 x 5 mL | 125 ng/mL |
| 0168 | 1 x 5 mL | 60 ng/mL |
| 0170 | 1 x 5 mL | 40 ng/mL |
| 1401 | 1 x 25 mL | 40 ng/mL |
| 1402 | 1 x 25 mL | 60 ng/mL |
| 1404 | 1 x 25 mL | 125 ng/mL |
| 0214 | 1 x 5 mL | 75 ng/mL |
Elimine pasos para ahorrar tiempo en la preparación de reactivos con el conjunto de control de drogas para THC (cannabinoide) Thermo Scientific™ DRI™, que incluye ensayos listos para usar en formato líquido. Estos ensayos, que ofrecen una elevada precisión analítica, se han sometido a análisis de campo en una amplia gama de analizadores y gozan de muy buena acogida en los laboratorios donde el control de los costes y una productividad óptima son factores clave.