Search
Search

| 카탈로그 번호 | 멸균 | 용량(미터법) | 마개 유형 |
|---|---|---|---|
| 02681321 FISHERTOPSELLING-02681321-PK으로도 사용됨 | Non-sterile | 2 mL | Snap Cap |
| 02681311 FISHERTOPSELLING-02681311-PK으로도 사용됨 | Non-sterile | 0.6 mL | Snap Cap |
| 02681320 FISHERTOPSELLING-02681320-PK으로도 사용됨 | Non-sterile | 1.5 mL | Snap Cap |
| 02681331 FISHERTOPSELLING-02681331-PK으로도 사용됨 | Sterile | 1.5 mL | Attached Cap |
| 02681332 FISHERTOPSELLING-02681332-PK으로도 사용됨 | Sterile | 2 mL | Attached Cap |