Search
Search
| 카탈로그 번호 | 용량(미터법) | 길이(미터법) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 02912007 | 125 mL | 101mm | 12/PK. |
| 02912004 | 30 mL | 24/PK. | |
| 02911930 | 60 mL | 101mm | 24/PK. |
| 02911932 | 125 mL | 101mm | 24/PK. |
| 02911933 | 250 mL | 101mm | 24/PK. |
| 02912003 | 500 mL | 121mm | 12/PK. |
| 02911929 | 500 mL | 74mm | 12/PK. |
| 02911931 | 1000 mL | 121mm | 12/PK. |
| 02912006 | 950 mL | 121mm | 12/PK. |