Especificaciones
Punto de ebullición100°C to 103°C
CAS7647-01-0
Nombre del producto químico o materialHydrochloric acid
ColorColorless
Fórmula molecularHCl
EnvaseHDPE pail (Jerrican)
SinónimoHydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
GradoBiotech
Peso molecular (g/mol)36.46
Cantidad19 L
Unit Size19 L