Varilla de titanio, 12,7 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Varilla de titanio, 12,7 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Varilla de titanio, 12,7 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Varilla de titanio, 12,7 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Forma: Aprox. 5,7g/cm
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 cm
25 cm
Número de catálogo 036681.BQ
también denominado 036681-BQ
Precio (EUR)
238,00
Each
Cantidad:
5 cm
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
238,00
Each
Identificadores químicos
CAS7440-32-6
IUPAC Nametitanium
Molecular FormulaTi
InChI KeyRTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ti]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Silvery
Assay from Supplier's CofA≥99.999% (metals basis)
FormRod, 12.7mm (0.5in) diameter.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only