You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
홈
▸
모든 제품 쇼핑하기
▸
뷰렛
▸
범용 뷰렛
▸
Kimble™ KIMAX™ Schellbach Burets
Fisher Scientific™
Kimble™ KIMAX™ Schellbach Burets
With straight PTFE-plug No. 2 stopcocks and KimKap™ dust cap
Have Questions?
카탈로그 번호
용량(미터법)
037405A
FISHERTOPSELLING-037405A-EACH으로도 사용됨
25 mL
카탈로그 번호
037405A
FISHERTOPSELLING-037405A-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
용량(미터법):
25 mL
With straight PTFE-plug No. 2 stopcocks and KimKap™ dust cap
Durable black ceramic enamel scale
Blue line on a broader white band running vertically behind the scale
Meniscus is read at narrowest point of blue line above the true meniscus, ensuring greater accuracy
사양
눈금
0.1 mL
포함
Dust Cap
길이(영국식 단위)
22.48 in.
스케일
Black
스톱코크
Straight
스톱코크 재질
PTFE
공차
±0.06 mL
용량(미터법)
25 mL
인증/규정준수
ASTM E287, ASTM E438
Class
Class B
길이(미터법)
571 mm
물질
Borosilicate Glass
유형
Schellbach Buret
Unit Size
Each