Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals

Análisis de oxígeno incluido
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Número de catálogo 042623.A3
también denominado 042623-A3
Precio (EUR)
552,65
Precio exclusivo en nuestra web
614,00
Ahorro 61,35 (10%)
Each
Cantidad:
2 kg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
552,65
Precio exclusivo en nuestra web
614,00
Ahorro 61,35 (10%)
Each
Identificadores químicos
CAS7440-50-8
IUPAC Namecopper
Molecular FormulaCu
InChI KeyRYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cu]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Total Metal Impurities0.1% max.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only