Quecksilber, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Hg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Quecksilber, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Hg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
043756.18
auch als 043756-18 bezeichnet
50 g
Katalognummer 043756.18
auch als 043756-18 bezeichnet
Preis (EUR)
126,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
126,00
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialMercury, Oil based standard solution
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H304
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H301-H311-H373-H332
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsgefahr 3P301+P310-P331-P501c
MDL-NummerMFCD00011035
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke