Dionex™ Combined Six Cation Standard
Thermo Scientific™

Dionex™ Combined Six Cation Standard

Aumente su productividad y reduzca los errores de preparación de patrones con patrones de iones combinados y sencillos para las determinaciones rutinarias de cromatografía de iones de aniones y cationes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
046070Patrón-II de seis cationes combinados Dionex, 50 mL
040187Patrón I de seis cationes combinados Dionex, 50 mL
Número de catálogo 046070
Precio (MXN)
-
Descripción:
Patrón-II de seis cationes combinados Dionex, 50 mL

Los patrones de iones se utilizan para diversas determinaciones rutinarias de cationes, aniones y patrones. Aumente su productividad y reduzca los errores de preparación de patrones con los patrones de iones Thermo Scientific™ Dionex™ para cromatografía iónica. Disponibles para determinaciones rutinarias de aniones y cationes, estos patrones de iones simples y combinados se realizan con agua y productos químicos de alta pureza y grado de reactivo. Cada patrón es trazable según el NIST e incluye un certificado de análisis.

Especificaciones
Capacidad50 mL
DescripciónPatrón-II de seis cationes combinados Dionex, 50 mL
Para utilizar con (aplicación)Determinaciones rutinarias de la relación mediante las columnas de intercambio catiónico IonPac CS12, CS12A, CS14, CS15 o CS16
RiesgosIrritante
IncluyeAgua 99,78 %; cloruro de magnesio 250 mg/l; cloruro de calcio 500 mg/l
FuncionamientoSe usan para las determinaciones de cationes.
CantidadEach
Componentes estándarCloruro de litio, cloruro sódico, cloruro de amonio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio
Concentración estándar50, 200, 250, 500, 250, 500 mg/l
AlmacenamientoTemperatura ambiente
Volumen (métrico)50 mL
TipoEstándar
Unit SizeEach