Dionex™ MetPac™ PAR Verdünnungsmittel für Nachsäule und Dionex™ PAR Reagenz
Thermo Scientific™

Dionex™ MetPac™ PAR Verdünnungsmittel für Nachsäule und Dionex™ PAR Reagenz

Erreichen Sie hervorragende Nachweisgrenzen für die Nachsäulenderivatisierung nach der Trennung von Übergangsmetallen.
Have Questions?
Katalognummer 046094
Preis (EUR)
192,00
Each 1
Preis (EUR)
192,00
Each 1
Erreichen Sie mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ MetPac™ PAR Verdünnungsmittel für Nachsäulen und dem Dionex™ PAR Reagenz hervorragende Nachweisgrenzen in der Nachsäulenderivatisierung nach der Trennung von Übergangsmetallen in Dionex™ IonPac™ CS5A Säulen. Diese Reagenzien sind speziell für dieses Verfahren gedacht.
PAR Verdünnungsmittel für Nachsäulen

 

Enthält 1.000 ml gebrauchsfertiges Verdünnungsmittel für 4-(2-Pyridylazo) Resorcin

Dionex PAR Reagenz

Enthält 5 g und enthält 4-(2-Pyridylazo) Resorcin-Mononatriumsalz

Sie können der hohen Qualität vertrauen, da nur hochreine Chemikalien mit Reagenzien-Gütegrad und Wasser (18 MO-cm), die in der Qualitätskontrolle auf Ionenkontamination geprüft wurden, bei Thermo Scientific™ Dionex™ Reagenzien, Standards und Eluentenkonzentraten verwendet werden.

Specifications
BeschreibungMetPac PAR-Verdünnungsmittel für Nachsäulen, 1.000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung)Ionenchromatographie
GefahrenReizend
BetriebGebrauchsfertiges Verdünnungsmittel für 4-(2-Pyridylazo)-Resorcinol zur Nachsäulen-Derivatisierung von Übergangsmetallen.
Mengeje 1
Standardkomponenten2-Dimethylaminoethanol, Ammoniumhydroxid, Natriumbicarbonat in deionisiertem Wasser
Standardkonzentration8,9, 1,8, 2,5, 86,8 %
LagerungRaumtemperatur
Volumen (metrisch)1.000 ml
TypDiluent
Unit SizeEach 1