Gasa de cobre, malla 140 tejida a partir de alambre de 0,056 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Gasa de cobre, malla 140 tejida a partir de alambre de 0,056 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Gasa de cobre, malla 140 tejida a partir de alambre de 0,056 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Gasa de cobre, malla 140 tejida a partir de alambre de 0,056 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Número de catálogo 046603.FL
también denominado 046603-FL
Precio (EUR)
43,00
Each
Cantidad:
75 x 75 mm
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
43,00
Each
Identificadores químicos
CAS7440-50-8
IUPAC Namecopper
Molecular FormulaCu
InChI KeyRYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cu]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Transition TemperatureNo Specification

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only