Especificaciones
CAS82643-04-7
Nombre del producto químico o materialDiaion™ HPA25 (Cl), ion exchange resin
Nombre de notaHighly cross-linked, strongly basic highly porous type I, 0.5meq/mL on PS-DVB
Tamaño de partículas250μm
Forma físicaGránulos 250 μm
Ver más