Congeladores de uso general
Congeladores de uso general
Congeladores de uso general
Thermo Scientific™

Congeladores de uso general

Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Requisitos eléctricosTipo
04LFEETSA3,5 pies cúb.115 V 60 HzCongelador de uso general
02LFEETSA1,8 pies cúb.115 V 60 HzCongelador de uso general
Número de catálogo 04LFEETSA
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
3,5 pies cúb.
Requisitos eléctricos:
115 V 60 Hz
Tipo:
Congelador de uso general

Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.

  • Verticales con capacidad de 566,3 l (20 pies cúbicos)
  • Cuatro estantes de rejilla fijos y seis estantes de puerta
  • Descongelación manual
  • Interior y exterior en acero esmaltado
  • Aislamiento y refrigerante sin CFC
Especificaciones
Seguridad de accesoDoor Lock
Amperaje1,3 A
Ruedas giratorias2 Adjustable Feet In Front, 2 Fixed Pads In Rear
ColorBlanco
Tipo de controlMechanical Dial Thermostat (Outside Front Top Right)
DescongelaciónManual
Dimensiones interiores (F x An x Al)16.5 x 17.75 x 24.25 in. (41.9 x 45.09 x 61.6 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)23.5 x 23.63 x.33.5 in. (60 x 61 x 85.1 cm)
PantallaTemperature Display - None
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Acabado exteriorEnameled Steel
Para utilizar con (aplicación)Indoor General Storage Of Non-Critical Samples And Reagents
Frecuencia60 Hz
Lado abisagradoRight
AislamientoEspuma de poliuretano
InteriorABS Plastic
IluminaciónInterior - No
Holgura mín.5 in. On Sides, 5 in. At Back, 5 in. On Top
Modelo04LFEETSA
N.º de cajones3
Capacidad de la gradilla10
RefrigeranteR134a, 100% CFC Free
Peso con embalaje (imperial)120 lb.
Peso con embalaje (métrico)54.5 kg
Temperatura (valor de referencia)Adjustable
TipoCongelador de uso general
Vida útil habitual10 Years
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Vataje160 w
Peso (imperial)100 lb.
Peso (métrico)45.4 kg
Capacidad (imperial)3,5 pies cúb.
Capacidad (métrico)99 L
Certificaciones/conformidadcULus
compresorBottom-mounted
Modelo de puertaHinged
Opciones de vigilanciaAlarma
No. of Doors1 (1 compartimento)
tipo de tapónNEMA 5-15 P
ModeloBajo Encimera
Intervalo de temperatura-12°C to -20°C
Tensión115 V
Unit SizeEach