You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Reactivos para análisis de proteínas
▸
Entrecruzamiento, marcado y modificación de proteínas
▸
Reactivos de modificación de proteínas
▸
Guanidinium hydrochloride, 99.5-101.0%, white powder, GenAR™ for biotechnology, GMP, Macron Fine Chemicals™
Avantor™
Guanidinium hydrochloride, 99.5-101.0%, white powder, GenAR™ for biotechnology, GMP, Macron Fine Chemicals™
This product is GMP Manufactured and meets NF specifications
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
dimQuantity
Packaging
0507-F9
M0507-04
M0507-06
0507-25
0507-88
0507-F7
6 opciones
Número de catálogo
0507-F9
Precio (MXN)
-
Solicite un presupuesto
This product is GMP Manufactured and meets NF specifications
This product is GMP Manufactured and meets NF specifications
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Especificaciones
Formulario
Powder
Punto de fusión
185°C
Peso molecular
95.53 g/mol
Tipo de empaquetado
HDPE Flowmor package
Pureza
99.5 to 101%
Cantidad
50 kg
Grado
Biotech
Unit Size
Each