Search
Search
| Katalognummer | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material |
|---|---|---|---|
| 056780 | D28 Extraktionszellenfilter | 34-ml-, 66-ml- und 100-ml-Zellen für ASE 100, 150, 300 und 350 | Zellulose |
| 047017 | GF/B Extraktionszellenfilter | 10-, 22- und 33-ml-Zellen für Dionex ASE 200 | Glasfaser |
| 055399 auch als 55399 bezeichnet | D28 Extraktionszellenfilter | 5-ml-Zellen für Dionex ASE 200 | Zellulose |
| 056781 | GF/B Extraktionszellenfilter | 34-ml-, 66-ml- und 100-ml-Zellen für ASE 100, 150, 300 und 350 | Glasfaser |
| 068092 | D28 Extraktionszellenfilter | 1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350 | Glasfaser |
| 068093 | D28 Extraktionszellenfilter | 1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350 | Zellulose |
Alle Filter sind in Paketen zu 100 Stück erhältlich
Wählen Sie die die richtige Filtergröße und Wandstärke für Ihre Anwendung ausDionex ASE Systeme verkürzen durch das Automatisieren der Extraktion von Lösungsmitteln aus festen und pastösen Probenmatrices die Probenvorbereitung von Stunden auf Minuten. Bis zu 24 Extraktionszellen mit vorbereiteter Probe werden in das Zellentray des Dionex ASE Systems gestellt.
Dionex Systeme verbessern die Produktivität durch eine Kombination aus höherer Temperatur und höherem Druck, um eine höhere Effizienz beim Extraktionsprozess zu erzielen. Das Ergebnis sind kürzere Extraktionszeiten mit einer deutlichen Reduzierung des Lösungsmitteleinsatzes im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsverfahren wie Soxhlet oder Beschallung. Andere Extraktionsverfahren können bis zu 48 Stunden pro Probe in Anspruch nehmen, während die Extraktion mit Dionex ASE Systemen in der Regel nur 12 bis 20 Minuten dauert. Der Lösungsmittelverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsverfahren um 50 bis 90 % gesenkt.