Search
Search

| Número de catálogo | Tipo | Caudal | Tamaño de poro (métrico) |
|---|---|---|---|
| 06.5201 | Inserto de prefiltro | 750 l/h (en D p = 0,2 bar) | 5 μm |
| 06.5101 | Inserto de prefiltro | 1000 l/h (en D p = 0,2 bar) | 1 μm |
| 06.5106 | Inserto de prefiltro | 1700 L/h (en D p = 0,2 bar) | 1 μm |
| 50155507 | Inserto de prefiltro | 1300 L/h (en D p = 0,2 bar) | 3 μm |
| 06.5111 | Filtro final | 1400 L/h (en D p = 0,2 bar) | 0,45 μm |
| 06.5112 | Inserto de filtro, final | 2800 L/h (en D p = 0,2 bar) | 0,45 μm |
| 06.5555 | Inserto de filtro estéril | 500 l/h (en D p = 0,2 bar) | 0,2 μm |
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.