Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム

Green features
飲料水、地下水、廃水、および他のさまざまなサンプルマトリクス中の微量な臭素酸および他のオキシハロゲン化物を測定できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムタイプ
062885250 mm4 mmAnalytical Column
062886250 mm2 mmAnalytical Column
06288750 mm4 mmGuard Column
06288850 mm2 mmGuard Column
072064250 mm0.4 mmAnalytical Column
07206550 mm0.4 mmGuard Column
製品番号(カタログ番号) 062885
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4 mm
カラムタイプ:
Analytical Column

Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS19 キャピラリー/分析/ガードカラムで、飲料水、地下水、廃水、および他のさまざまなサンプルマトリクス中の微量な臭素酸および他のオキシハロゲン化物を測定できます。カラムは、オゾン滅菌の毒性副産物である微量の臭素酸の測定用に設計されてており、この用途にお奨します。カラムの高い容量と選択性により、低 μg/L 濃度の臭素酸の測定が容易になります。Dionex IonPac AS19 カラムは、米国 EPA Methods 300.0 および 300.1 の性能要件を満たしています。

当社の新しいキャピラリーカラムで、ランニングコストを削減

Dionex IonPac AS19 キャピラリーカラムは、相当するスタンダードボアバージョンと同じ素材で充填されていますが (4 mm カラムと同じ性能を提供)、必要な溶離液流量はわずか 1/100 です。キャピラリーフォーマットでは、溶離液の消費量が大幅に低減しているため、ランニングコストを減らすことができます。

卓越したクロマトグラフィー性能
  • 高いイオン交換容量: 240 µeq/column (4 x 250 mm)
  • 30°C 用に最適化されたカラム選択性により、室温または高温で使用可能
  • 有機溶媒に適合
  • Thermo Scientific™
  • Dionex™ 陰イオン自己再生サプレッサー (ASRS™ 300) および Reagent-Free™ (RFIC™) システム使用時の低バックグラウンドおよび強化された分析種感度
  • 幅広いオキシハロゲン化物および無機陰イオンを分析
  • 飲料水、地下水、廃水、および他のさまざまなサンプルマトリクス中のフッ化物、亜塩素酸、臭素酸、塩化物、亜硝酸、臭化物、塩素酸、硝酸、りん酸、および硫酸などの、オキシハロゲン化物および一般的な無機陰イオン。
  • サンプルの前処理や事前濃縮を必要とせずに、ほとんどの飲料水の分析が可能
  • 自動溶離液生成には、自動溶離液ジェネレーター付きの Reagent-Free™ Ion Chromatography (RFIC)™ システムとの併用が最適
微量臭素酸塩の検出用に設計

このカラムの主なアプリケーションは、サプレッサー式の導電率検出とともに水酸化カリウムグラジエントを使用した、飲料水マトリックス中の微量臭素酸の測定です。カラムの選択性により、高濃度の塩化物、硫酸、および炭酸を含有する場合であっても、サプレッサー式の導電率検出を用いて、臭素酸を低 µg/L 濃度で定量できます。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
陰イオン交換容量240 μeq
認証/コンプライアンスMeets The Performance Requirements of US EPA Methods 300.0 and 300.1
カラム容量240 μeq
カラムの化学的性質Hydroxide
カラム構造PEEK
クロスリンキング(架橋)55% DVB
流速1.0 to 2.0 mL/min.
使用対象(アプリケーション)Analysis of Trace Bromate in Drinking Water
使用対象 (装置)ASRS 300 with The IonPac AS19 Column for Eluent Suppression
グリーン機能FSC
疎水性Low
イオン交換基Alkanol Quaternary Ammonium Ion
最大圧力3000 psi (207 bar)
梱包材Polymeric
粒子径7.5 μm
孔径2000 &‌Aring;
数量Each 1
溶媒適合性pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
固定相IonPac AS19
カラムタイプAnalytical Column
直径(メートル法)4 mm
フォーマットStandard Bore
長さ(メートル法)250 mm
Unit SizeEach 1