Columnas para HPLC ProPac™ SCX-10
Columnas para HPLC ProPac™ SCX-10
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC ProPac™ SCX-10

Green features
Separe variantes de proteínas en matrices complejas con las columnas para LC ProPac SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
063456250 mm2 mmColumna de análisis
054995250 mm4 mmColumna de análisis
063700250 mm9 mmColumna de análisis
088769250 mm22 mmColumna semipreparativa
06346250 mm2 mmPrecolumna
07993050 mm4 mmPrecolumna
Número de catálogo 063456
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Formato de columna:
Columna de análisis

Separe proteínas y sus variantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.

  • Partícula principal no porosa que da como resultado unos picos de alta eficacia y unas separaciones de alta resolución de las variantes de las proteínas
  • Capa hidrófila que evita interacciones secundarias no deseadas
  • Superficie de intercambio catiónico injertada que proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada
  • Útil para la caracterización de variantes de proteínas relacionadas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Caudal1 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Compatibilidad de fase móvilpH 2-12, 80 % compatible con acetonitrilo, acetona, metanol, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
Material de embalajePolímero esférico, no poroso
CantidadUnitary
Fase estacionariaSulfonato
Temperatura60 °C
Diámetro (métrico)2 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas10 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosProPac
TécnicaBio-LC
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach