Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS22
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS22
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS22
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS22

Green features
Columna de intercambio iónico de alta capacidad que usa un eluyente de carbonato/bicarbonato isocrático para separar aniones inorgánicos comunes para el control de conformidad en diversas matrices.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
064141250 mm4 mmColumna de análisis
064137250 mm2 mmColumna de análisis
06413550 mm2 mmPrecolumna
06413950 mm4 mmPrecolumna
Número de catálogo 064141
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Columna de análisis

Las columnas de análisis y capilares y las precolumnas Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22, diseñadas especialmente para el control de la conformidad de aniones inorgánicos de acuerdo con los métodos de la EPA de EE. UU. 300.0 (A), permiten un rápido análisis de agua potable, agua subterránea y aguas residuales. Con la columna Dionex IonPac AS22, mediante un sencillo eluyente de carbonato/bicarbonato isocrático, se pueden separar rápidamente aniones inorgánicos comunes en diversas matrices de muestras, como de agua potable, aguas residuales, flujos de proceso y soluciones de depurador.

Análisis de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en diversas matrices
  • Control del cumplimiento de aniones comunes en agua potable tal como se especifica en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
  • Separación isocrática rápida de aniones inorgánicos comunes en matrices sencillas en ocho minutos.
  • Separación isocrática de aniones inorgánicos comunes en matrices complejas en 12 minutos.
  • Excelente retención de fluoruro de la inmersión en agua y resolución de fluoruro, acetato y formiato
  • Excelente resolución de los picos carbonato lejos de los picos de aniones inorgánicos comunes
  • Alternativa ideal, con eluyentes de carbonato/bicarbonato, para las aplicaciones de aniones inorgánicos de IonPac AS4A-SC, AS12A, AS14 y AS14A.
  • La compatibilidad con disolventes permite una fácil limpieza de columnas tras el análisis de muestras con componentes hidrófobos.

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones

  • Columnas analíticas de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Nota: para garantizar una preparación del eluyente exacta y sencilla, use concentrado de eluyente IonPac AS22.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico210 µeq
Certificaciones/conformidadMétodos 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
Capacidad de columna210 µeq
Química de columnaCarbonato/bicarbonato
Construcción de columnaPEEK
Entrecruzamiento55 % DVB
CaudalDe 1,2 a 2,5 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Precolumna IonPac AS22
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadUtrabaja
Grupo de intercambio iónicoIon amonio cuaternario de alcanol
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Material de embalajePolimérico
Tamaño de partículas6 µm
Tamaño de poro2000 &‌Aring;
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Disolventes0-100% de disolventes para HPLC
Fase estacionariaIonPac AS22
Tipo de columnaColumna de análisis
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)250 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach 1