Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS23
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS23
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS23
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS23

Green features
Uso de eluyente de carbonato/bicarbonato isocrático con esta columna de intercambio aniónico de alta capacidad para el análisis de trazas de bromato y otros oxihaluros en diversas muestras medioambientales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
06414350 mm2 mmPrecolumna
064145250 mm2 mmColumna de análisis
06414750 mm4 mmPrecolumna
064149250 mm4 mmColumna de análisis
Número de catálogo 064143
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tipo de columna:
Precolumna

Mida los niveles de trazas de bromato y otros oxihaluros en agua potable, aguas subterráneas, aguas residuales y otras matrices de muestras diversas con la columna de intercambio aniónico con eluyente de carbonato Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS23. Esta columna se ha diseñado especialmente y se recomienda para la determinación de trazas de bromato, un subproducto tóxico de la desinfección con ozono, en matrices de agua potable. La capacidad y selectividad altas de esta columna facilitan la determinación de bajos niveles de bromato en agua potable (μg/l) con altas concentraciones de cloruro, sulfato y carbonato. Las columnas Dionex IonPac AS23 cumplen los requisitos de rendimiento de los métodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.

Análisis de nivel de trazas de bromato en agua potable
  • Control del cumplimiento de los niveles de aniones y oxihaluros comunes en agua potable según lo especificado en los métodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
  • Análisis sencillo de trazas de bromato en matrices de agua potable mediante un eluyente de carbonato/bicarbonato isocrático con detección de conductividad con supresión
  • Selectividad optimizada para garantizar la determinación de bajos niveles de bromato (ppmm) con altas concentraciones de cloruro, sulfato y carbonato
  • Separación de oxihaluros y aniones inorgánicos comunes en agua potable, aguas subterráneas, aguas residuales y otras matrices de muestras diversas
  • Alta capacidad para el análisis de la mayoría de las muestras de agua potable sin necesidad de un tratamiento o una concentración previos
  • La compatibilidad con disolventes facilita la limpieza de la columna tras el análisis de muestras con componentes hidrófobos
Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas analíticas de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores
Nota: para garantizar una preparación del eluyente exacta y sencilla, use el concentrado de eluyente Dionex IonPac AS23.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columna IonPac AS23
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1