Cubiertas de placa de pocillos y placas de pocillos para muestreadores automáticos Dionex™ AS-AP
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Cubiertas de placa de pocillos y placas de pocillos para muestreadores automáticos Dionex™ AS-AP

Elija entre una variedad de placas de pocillos para el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP para adaptarse a sus aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Volumen (métrico)
066334Placa de pocillos profundosMuestreador automático AS-APPocillos de 2 mL
066335Cubierta de placa de pocillos AS-APPlacas de pocillos de 0,45 mL y 0,5 mL
Número de catálogo 066334
Precio (MXN)
-
Tipo:
Placa de pocillos profundos
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático AS-AP
Volumen (métrico):
Pocillos de 2 mL
Ideales para aplicaciones con volúmenes de muestra limitados o que requieren más de 120 posiciones de muestra, estas placas de pocillos están diseñadas para su uso con el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP.
El vial adecuado para la aplicación
?non-ascii?
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Para la detección de iones inferiores a 1 ppm, utilice viales de poliestireno de 10 ml
  • ?non-ascii?
  • Cuando la concentración de iones sea superior a 1 ppm, utilice placas de pocillos de 2 ml con cubierta de placa de pocillos de 2 ml
  • ?non-ascii?
  • Si es necesario, utilice placas de pocillos de 0,5 ml y 0,45 ml con la cubierta de placa de pocillos correspondiente (no se recomienda para cromatografía de intercambio iónico)
  • ?non-ascii?
?non-ascii?

Diseño cómodo y fácil de usar

?non-ascii?

Las microplacas se montan en la parte superior de la bandeja de viales Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP. Las placas de pocillos profundos se montan en la parte superior de la bandeja de soporte Dionex™ para placas de pocillos profundos.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Cromatografía de intercambio iónico donde la concentración de iones es superior a 1 ppm
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático AS-AP
CantidadPack of 5
Capacidad de muestra96 pocillos
TipoPlaca de pocillos profundos
Volumen (métrico)Pocillos de 2 mL
Unit SizePack of 5