Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12A
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12A
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12A
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12A

Green features
Separe cationes comunes en matrices diversas en 4 minutos mediante eluyentes ácidos isocráticos con esta columna de intercambio catiónico con grupo funcional de carboxilato de capacidad moderada.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07206750 mm0,4 mmPrecolumna
046073250 mm4 mmColumna de análisis
04607450 mm4 mmPrecolumna
046075250 mm2 mmColumna de análisis
04607650 mm2 mmPrecolumna
05718430 mm3 mmPrecolumna
057185150 mm3 mmColumna de análisis
059960100 mm2 mmColumna de análisis
072068150 mm0,4 mmColumna capilar
07206935 mm0,4 mmPrecolumna
079914250 mm0,4 mmColumna capilar
Número de catálogo 072067
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
0,4 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Separe cationes comunes en tan solo cuatro minutos con eluyentes de ácido sulfúrico o ácido metanosulfónico (MSA) con las columnas de intercambio catiónico Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS12A. Estas columnas de intercambio catiónico de capacidad media con grupo funcional de carboxilato se recomiendan para la separación isocrática rápida de litio, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio en diversas matrices de muestras. La columna IonPac CS12A es el repuesto recomendado para todas las aplicaciones de la columna IonPac CS12.
Análisis de cationes comunes más amonio en diversas matrices de muestras
  • Separación isocrática rápida superior de cationes monovalentes y divalentes más amonio en matrices diversas y complejas
  • Separación isocrática de cationes de grupo I y grupo II más amonio en 15 minutos en diversas matrices utilizando una columna de 250 mm
  • Separación isocrática rápida de alta resolución de cationes de grupo I y grupo II más amonio en 4 minutos en diversas matrices utilizando una columna de 150 mm
  • Las aplicaciones de capacidad superior usan columnas de 250 mm, lo que permite inyectar muestras más concentradas sin sobrecarga ni ensanchamiento de picos
  • El análisis rápido de alta eficacia utiliza la columna de 150 mm para un procesamiento de muestras mejorado
  • La columna Dionex IonPac CS12A-MS proporciona una elución rápida con los caudales bajos requeridos para IC-MS, por lo que resulta idónea para la detección mediante IC-MS
  • Compatible con disolventes orgánicos, salvo los alcoholes, a fin de mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y permitir una limpieza eficaz de la columna

Las columnas capilares Dionex IonPac CS12A de 8 µm y CS12A de 5 µm ofrecen la misma selectividad que sus equivalentes de escala analítica con costes operativos inferiores.

Recomendado para cationes comunes y amonio en diversas matrices de muestras
  • Fuente agua y agua potable, aguas residuales municipales e industriales, extractos de suelo, digestiones ácidas
  • Agua de refrigeración industrial, soluciones para depurador, baños de siembra en placa y disolventes industriales
  • Aguas de plantas de energía tratadas con amonio o morfolina; aditivos químicos; soluciones de procesos químicos
Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores

Las columnas capilares Dionex IonPac CS12A proporcionan el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac CS12A porque vienen empaquetadas con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas analíticas de 4 x 250 mm, 2 x 250 mm, 3 x 150 mm o 2 x 100 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm, 2 x 50 mm o 3 x 30 mm
  • Columnas capilares de 0,4 x 250 mm o 0,4 x 150 mm
  • Precolumnas capilares de 0,4 x 50 mm o 0,4 x 35 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de 150 mm y 100 mm ofrecen procesamientos más rápidos de matrices relativamente limpias
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Química de columnaÁcido
Para utilizar con (aplicación)IC-MS
Para utilizar con (equipo)Sistemas de IC-MS
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas8 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse eluyentes ácidos, acetonitrilo al 100 % y alcoholes
Fase estacionariaIonPac CG12A-8µm
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)0,4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1