Columnas para HPLC MAbPac™ SCX-10
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC MAbPac™ SCX-10

Green features

Utilice estas columnas de intercambio de cationes fuertes para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
07574950 mm2 mm10 μmPrecolumna
074625250 mm4 mm10 μmColumna de análisis
075602150 mm4 mm10 μmColumna de análisis
SP6947250 mm22 mm10 μmColumna preparativa, estándar
075603TS
también denominado 075603
50 mm4 mm10 μmColumna de análisis
075604250 mm2 mm10 μmColumna de análisis
085198150 mm4 mm5 μmColumna de análisis
08267450 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
085209150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
082673250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
078655250 mm4 mm5 μmColumna de análisis
07865650 mm4 mm5 μmColumna de análisis
07463150 mm4 mm10 μmPrecolumna
088784250 mm9 mm10 μmColumna preparativa, estándar
088783250 mm4 mm10 μmConjunto de columnas de análisis (3 columnas, 3 lotes)
Número de catálogo 075749
Precio (EUR)
496,79
Each
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tamaño de partículas:
10 μm
Formato de columna:
Precolumna
Precio (EUR)
496,79
Each

Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.

Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb
  • Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
  • Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
  • Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
Varios tamaños disponibles
  • Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 µm en formato estándar y de UHPLC
  • Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 µm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaPrecolumna
Tipo de columnaIntercambio iónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Material de embalajePolímero esférico, no poroso
CantidadUnitary
Fase estacionariaSulfonato
TemperaturaAmbiente a 60 °C
Diámetro (métrico)2 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas10 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosMAbPac
TécnicaBio-LC
TipoPrecolumna
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach