Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
El producto real puede variar
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25
Thermo Scientific™

Precolumnas, columnas de análisis y capilares Dionex™ IonPac™ AS25

Green features
Separe aniones polarizables y multivalentes, entre los que se incluyen especies de azufre en matrices complejas, en 25 minutos y sin emplear disolvente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07601550 mm4 mmPrecolumna
076014250 mm4 mmColumna de análisis
076016250 mm2 mmColumna de análisis
07601750 mm2 mmPrecolumna
Número de catálogo 076015
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Separe aniones multivalentes y polarizables en 25 minutos sin disolventes con la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™  AS25. Esta columna de intercambio aniónico selectiva de hidróxido de alta capacidad es perfecta para la determinación de especies de azufre en matrices complejas, como muestras de alimentos y bebidas, así como efluentes de aguas residuales de los sectores industrial, químico y petroquímico. Esta columna ofrece una separación rápida y sencilla de aniones polarizables, entre los que se incluyen el tiosulfato, el yoduro, el tiocianato y el perclorato. Para conseguir la mejor forma de pico de aniones polarizables, utilice la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS16 o la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac AS20.
Recomendado para la separación rápida de aniones multivalentes en diversas matrices de muestra
  • Aguas residuales municipales
  • Muestras de procesamiento de alimentos
  • Efluentes de papel y pulpa
  • Productos de desecho de refinería
  • Aguas residuales industriales
  • Soluciones industriales de depurador
  • Muestras de plantas de energía geotérmica
Excelente rendimiento cromatográfico
  • Alta capacidad: 350µeq por columna (4 x 250 mm)
  • Ideal para aniones polivalentes, como polisulfatos, polifosfatos y policarboxilatos
  • Hidrofobicidad ultrabaja que permite un rápido análisis de aniones polarizables
  • Señal de bajo fondo y sensibilidad de analito mejorada con el supresor autorregenerador de aniones Thermo Scientific™ Dionex™ (ASRS™ 300) y un sistema Reagent-Free™ (RFIC™)
  • Compatible con disolventes orgánicos para mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y permitir una limpieza eficaz de la columna
Disponible en varios formatos

La columna Dionex IonPac AS25 está disponible en formatos de 0,4 x 250 mm, 2 x 250 mm y 4 x 250 mm que admiten caudales de 0,010 a 3 mL/min. Los formatos capilares y de microcalibre requieren menos consumo de eluyente, por lo que reducen los costes operativos.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columna de análisis IonPac AS25
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
TipoAS25
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1