Columnas de LC Acclaim™ Trinity Q1
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de LC Acclaim™ Trinity Q1

Green features
Se utiliza para separar los herbicidas diquat y paraquat.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Longitud (métrico)Tamaño de partículas
0797172,1 mm100 mm3 μm
0797153 mm100 mm3 µm
0797193 mm10 mm5 μm
0832413 mm50 mm3 μm
0832422,1 mm50 mm3 μm
0832442,1 mm10 mm5 μm
Número de catálogo 079717
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Separe simultáneamente los herbicidas diquat y paraquat con las columnas para LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Estas columnas de tres modos (WCX, WAX, RP) ofrecen una análisis de trazas con una elevada resolución y un alto rendimiento inigualables mediante métodos de LC-MS/MS y LC-UV. La fase estacionaria, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), proporciona varios mecanismos de retención, como la fase reversa, el intercambio de aniones y el intercambio de cationes, para una flexibilidad máxima en el desarrollo de métodos. Optimice fácilmente la selectividad para acelerar las separaciones cromatográficas y mejorar la productividad.
Rendimiento superior para análisis de diquat y paraquat
  • Separación espacial distintiva de las regiones de intercambio de aniones y de cationes para conseguir un rendimiento cromatográfico inigualable
  • Selectividad ajustable mediante la concentración del tampón en la fase móvil, el nivel de pH y el contenido de disolvente
  • Rápida separación de analitos hidrófilos iónicos e ionizables sin reactivo de emparejamiento de iones
  • Selectividad ideal para la separación simultánea de analitos básicos, neutros y ácidos
  • Compatibilidad con detección mediante espectrometría de masas, lo que mejora de forma significativa la sensibilidad y proporciona conformación al mismo tiempo
  • Disponible en tamaño de partículas de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 mm de longitud.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim

Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.

  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Tipo de columnaEspecial/aplicación específica
Con desactivación terminalSí
Características ecológicasFSC
Presión máxima6000 psi
CantidadEach
Área de la superficie100 m2/g
Temperatura40°C Max.
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas3 μm
Tamaño de poro300Å
Línea de productosAcclaim
pHDesde 2,5 hasta 7,5
Unit SizeEach