Especificaciones
CAS7783-20-2
Nombre del producto químico o materialAmmonium sulfate
ColorBlanco
Punto de fusión235°C
Fórmula molecular(NH4)2SO4
EnvasePolyethylene drum, open head
SinónimoDiammonium sulfate, Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Sulfuric acid diammonium salt
Peso molecular (g/mol)132.14
Porcentaje de pureza99 to 100.5%
Forma físicaPowder
Cantidad25 kg
pH5 to 6 (25°C, 5% aqueous solution)
Unit SizeEach