Frascos para organizador de eluyente Dionex™ EO
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Frascos para organizador de eluyente Dionex™ EO

Selección de frascos de eluyente de plástico y vidrio diseñados para adaptarse al organizador de eluyente Thermo Scientific™ Dionex™ EO.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoMaterialVolumen (métrico)
079832FrascoVidrio2 L
062510Depósito de reactivo de eluyentePlástico2 L
062595
también denominado 62595
FrascoVidrio1 l
063291FrascoPlástico1 l
063292FrascoPlástico4 L
044129FrascoPlástico2 L
Número de catálogo 079832
Precio (MXN)
-
Tipo:
Frasco
Material:
Vidrio
Volumen (métrico):
2 L
Seleccione frascos de eluyente de plástico o vidrio diseñados para ajustarse al organizador de eluyente Thermo Scientific™ Dionex™ EO en varios tamaños para adaptarse a sus aplicaciones. Además, para organizar las tuberías de eluyente y los conductos de aire, el organizador de eluyente Dionex™ EO puede albergar hasta dos frascos de plástico de 1 o 2 l, dos frascos de vidrio de 1 l o un frasco de vidrio de 2 l.
  • El tapón no roscado con aro de retención independiente evita que se enreden los tubos
  • Graduaciones marcadas en los envases en incrementos de 100 mL
  • Incluye filtros de final de conducto de polietileno con moldeado personalizado con poros de 5 μm.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Organizador de eluyente Dionex EO
IncluyeTapón no roscado con aro de retención independiente para evitar que se enreden los tubos; filtros de final de conducto de polietileno con moldeado personalizado con poros de 5 µm; graduaciones marcadas en los envases en incrementos de 100 mL
MaterialVidrio
Volumen (métrico)2 L
TipoFrasco
Unit SizeEach