Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16

Green features
Determine las proporciones de concentración dispares de sodio y amonio en diversas matrices de muestras mediante un eluyente isocrático con esta columna de intercambio catiónico de gran capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07993150 mm3 mmPrecolumna
05757450 mm5 mmPrecolumna
059596250 mm3 mmColumna de análisis
075401250 mm0,5 mmColumna de separación capilar
07540250 mm0,5 mmPrecolumna
079805250 mm5 mmColumna de análisis
Número de catálogo 079931
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Determine las proporciones de concentración dispares de cationes de elución adyacentes, como sodio y amonio, en diversas matrices de muestras con las precolumnas y las columnas de análisis capilares Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS16. Las matrices de muestras pueden ser de aguas medioambientales, aguas de plantas de energía tratadas con amonio, morfolina o etanolamina, aditivos químicos, soluciones de procesos químicos, soluciones de depurador, baños de recubrimiento y disolventes industriales. La columna Dionex IonPac CS16 se ha diseñado y se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS15 debido a su intervalo de trabajo lineal más amplio.
Máximo rendimiento para la determinación de proporciones dispares de sodio y amonio
  • Optimizada para la determinación de proporciones de concentración dispares de cationes de elución adyacentes, como sodio y amonio, en diversas matrices de muestras
  • Determinación de alquilaminas y alcanolaminas de cadena corta en presencia de litio, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio en matrices de muestras complejas.
  • Resolución de proporciones de sodio y amonio de hasta 10 000:1 en menos de 20 minutos mediante un eluyente de ácido isocrático
  • Resolución de proporciones de sodio y amonio de hasta 20 000:1 mediante un eluyente de ácido metanosulfónico en gradiente
  • Columna de alta capacidad para mejorar la capacidad de carga de las muestras y la resolución de los picos
  • Eficacia de los picos máxima a una temperatura de funcionamiento optimizada de 40 °C
  • La mejor columna con grupo funcional de carboxilato para muestras con un nivel de pH bajo
  • Compatible con disolventes orgánicos, a excepción de los alcoholes, para aumentar la solubilidad de los analitos, modificar la selectividad de la columna y facilitar la limpieza eficaz de la columna

Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores

La columna capilar Dionex IonPac CS16 ofrece el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac CS16, ya que se empaquetan con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del flujo de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.


Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas de análisis de 5 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 5 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Columna capilar de 0,5 x 250 mm, precolumna capilar de 0,5 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna600 µeq
Química de columnaÁcido
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Para utilizar con (equipo)Columna de análisis IonPac CS16
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas5,5 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse eluyentes ácidos, acetonitrilo para HPLC del 0 al 100 % y alcoholes
Fase estacionariaIonPac CG16
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)3 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1