Search
Search

Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Fase estacionaria |
|---|---|---|---|
| 088647 | 100 mm | 2,1 mm | Fenilo (Ph) |
| 088644 | 100 mm | 3 mm | Fenilo (Ph) |
| 088645 | 50 mm | 3 mm | Fenilo (Ph) |
| 088646 | 10 mm | 3 mm | Fenilo (Ph) |
| 088648 | 50 mm | 2,1 mm | Fenilo (Ph) |
| 088649 | 10 mm | 2,1 mm | Fenilo (Ph) |
| 303182 | 50 mm | 1 mm | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
| 303183 | 100 mm | 1 mm | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
| 303184 | 150 mm | 1 mm | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
| 303269 | 150 mm | 3 mm | Polystyrene-divinylbenzene (PS-DVB) |
| 303270 | 150 mm | 2,1 mm | Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB) |
Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.
Compatible con disolventes orgánicos utilizados en HPLC y MS en condiciones de RP
Eficaz con baja contaminación cruzada
Diseñado para separaciones de LC y LC/MS de biomoléculas fase reversa
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.