Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100

Green features
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
088760250 mm2 mm
043010250 mm4 mm
043011250 mm9 mm
08876150 mm2 mm
04301850 mm4 mm
088759250 mm22 mm
08876450 mm9 mm
08876550 mm22 mm
Número de catálogo 088760
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm

Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.

  • Resina polimérica no porosa y pelicular de 13 μm con MicroBeads™ con grupo amino funcional cuaternario enlazado
  • Capacidad de resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelve oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Compatible con disolventes, pH alto y altas temperaturas
  • Analiza muestras clínicas basadas en fosforotioato
  • Permite una sencilla aplicación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Caudal1,5 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Material de embalajeResina polimérica, no porosa
CantidadUnitary
Fase estacionariaAmonio cuaternario
Temperatura90°C
Diámetro (métrico)2 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas13 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosDNAPac
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 12,5
Unit SizeEach