Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
El producto real puede variar
Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10

Green features

Separe las proteínas y sus variantes mediante estas columnas de intercambio catiónico débil con resolución excepcionalmente alta.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
088767250 mm4 mmConjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)
054993250 mm4 mmColumna de análisis
063472250 mm2 mmColumna de análisis
063474250 mm9 mmColumna semipreparativa
088766250 mm22 mmColumna de análisis
088778100 mm4 mmColumna de análisis
088779150 mm4 mmColumna de análisis
05499450 mm4 mmPrecolumna
06348050 mm2 mmPrecolumna
Número de catálogo 088767
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Formato de columna:
Conjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)

Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.

Varios formatos para ofrecer mayor flexibilidad
  • La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
  • Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
  • Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • La incomparable reproducibilidad columna a columna y lote a lote elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaConjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)
Tipo de columnaIntercambio iónico
Caudal1 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Compatibilidad de fase móvilpH de 2 a 12, 80 % compatible con acetonitrilo y acetona, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
Material de embalajePolímero esférico, no poroso
Tipo de productoConjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)
CantidadUnitary
Fase estacionariaCarboxilato
Temperatura60 °C
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas10 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosProPac
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach